Merck
D7656
Desoxyribonukleinsäure, einsträngig aus Lachshoden
For hybridization
Synonym(e):
single-stranded template DNA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 ML
€ 42,30
5 X 1 ML
€ 202,00
€ 42,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106310
eCl@ss:
32160414
NACRES:
NA.52
MDL number:
Assay:
9-11 mg/mL
Biological source:
fish testis
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
fish testis
grade
Molecular Biology
assay
9-11 mg/mL
form
solution
concentration
10.0 ± 1.0 mg/mL in H2O
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
D915631149D8661
grade
for molecular biology
grade
for molecular biology
grade
for molecular biology, puriss. p.a.
grade
for molecular biology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
solution
form
solution
form
lyophilized powder
form
solution
assay
9-11 mg/mL
assay
9-11 mg/mL (DNA concentration)
assay
-
assay
9-11 mg/mL (DNA concentration)
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
General description
Deoxyribonucleic acid, single stranded from salmon testes is a ready-to-use solution of high quality, sonicated, single-stranded template DNA isolated from the testes of salmon.
Application
Als Blockierungsmittel bei Northern und Southern Blotting.
Bei Hybridisierungen von Nukleinsäuren tragen viele Faktoren zum Signal-Rauschen-Verhältnis bei. Dazu gehören unter anderem die Gegenwart eines Lösungsmittels (Formamid), Temperatur und Länge der Hybridisierung, Menge der Hybridisierungslösung, Grad und Methode der Agitation, Verwendung von Blockierungsreagenzien, Konzentration und spezifische Aktivität der Sonde, Verwendung von molekularen Wirkstoffen zur Steigerung der Reassoziationsrate der Nukleinsäuren sowie der Grad an Strenge, die beim Waschen der Membran herrschte.
Um jede nicht-spezifische Hybridisierung der Sonde an ein Substrat zu verringern, müssen Blockierungsmittel eingesetzt werden. Im Allgemeinen wird dies mit einer Kombination aus Blockierungsreagens, Reinigungsmittel und denaturierter, fragmentierter DNA erreicht. Sigma bietet geschallte, denaturierte DNA von vielen verschiedenen Spezies, die bei Northern und Southern Blotting und bei anderen Methoden für die Hybridisierung von Nukleinsäuren als Blockierungsmittel verwendet werden können.
Deoxyribonucleic acid, single stranded from salmon testes has been used for/as:
  • in situ hybridization histochemistry of rat brain[1], human kidney sections[2] and renal biopsy tissues[3]
  • preparing standard curve of DNA[4]
  • prehybridization solution in southern and northern hybridizations[5]
  • dilution of the cDNA[6]
  • fluorescent in-situ hybridization (FISH)[7]
  • ChIP analysis[8]
  • a standard to analyse the degraded nucleosides of genomic DNA by high performance liquid chromatography[9]
  • a component of hybridization solution in FISH[10]
  • a control in DNA-DNA hybridization experiment between various bacterial species[11]
  • to precipitate probes in fluorescence in situ hybridization (FISH)[12][13][14]
Suitable for use as a blocking agent in Southern hybridizations.
Preparation Note
This DNA is phenol-chloroform extracted, ethanol precipitated, and sonicated to produce single-stranded fragments which comigrate with the 587 and 831 base pair marker fragments.
Other Notes
DNA in solution will reanneal on standing at room temperature so it is recommended to boil the solution for 10 minutes and then cool on ice for at least 5 minutes prior to use.
Comparable product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
XY aneuploidy rate in sperm of two ?minor? breeds of cattle (Bos taurus) by using dual color fluorescent in situ hybridization (FISH)
Pauciullo, Alfredo, et al
Theriogenology, 688-695 (2010)
Sydney Tang et al.
The Journal of clinical investigation, 111(4), 515-527 (2003-02-18)
Renal tubulointerstitial injury is characterized by inflammatory cell infiltrate; however, the stimuli for leukocyte recruitment are not fully understood. IL-8 is a potent chemokine produced by proximal tubular epithelial cells (PTECs). Whether nephrotic proteins stimulate tubular IL-8 expression remains unknown.
D Suzuki et al.
Diabetes, 44(10), 1233-1238 (1995-10-01)
Increased mesangial expansion is one of the most characteristic histological changes in diabetic nephropathy (DN). Although the pathogenesis of DN remains unclear, recent studies associate interleukin (IL) 6 with mesangial proliferative glomerulonephritis. To elucidate the expression and localization of IL-6
I Shibuya et al.
The Journal of physiology, 514 ( Pt 2), 351-367 (1998-12-16)
1. The expression, distribution and function of P2X purinoceptors in the supraoptic nucleus (SON) were investigated by reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR), in situ hybridization, and Ca2+-imaging and whole-cell patch-clamp techniques, respectively. 2. RT-PCR analysis of all seven known P2X
Rune Thomsen et al.
PloS one, 8(8), e72110-e72110 (2013-08-31)
The intermediate filament network of astrocytes includes Glial fibrillary acidic protein (Gfap) as a major component. Gfap mRNA is alternatively spliced resulting in generation of different protein isoforms where Gfapα is the most predominant isoform. The Gfapδ isoform is expressed
Artikel
Verfügbare Verfahren zur Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierung (FISH), Reagenzien und Ausstattung.
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Verwandter Inhalt
Questions
  1. What is the density of the deoxyribonucleic acid, single stranded from salmon testes, D7656?
    1 answer
    1. The density of the this product is not determined. The DNA concentration may range from 9.0 - 11.0 mg/mL. This value is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis.