Fortfahren mit
D9035
Diazoxid
≥98% (TLC), powder, ATP-sensitive K⁺ channel activator
Synonym(e):
7-Chlor-3-methyl-2H-1,2,4-benzothiadiazin-1,1-dioxid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 105,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 320,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.240,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H7ClN2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352119
EC Number:
206-668-1
MDL number:
Form:
powder
€ 105,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Diazoxid,
form
powder
Quality Segment
solubility
0.1 M NaOH: soluble, H2O: insoluble, methanol: soluble
originator
Schering Plough
SMILES string
CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
InChI
1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
GDLBFKVLRPITMI-UHFFFAOYSA-N
General description
Diazoxide is a nondiuretic benzothiadiazine, which is used for the treatment of hypoglycemia, von Gierke′s disease, acute and malignant hypertension. It acts as a beta cell KATP channel opener. Diazoxide prevents the secretion of insulin.
Application
Diazoxide has been used for diazoxide infusion. It has also been used to prevent depolarization for K+-induced exocytosis.
Biochem/physiol Actions
Selective ATP-sensitive K+ channel activator in both vascular smooth muscle and pancreatic β-cells; antihypertensive.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Schering Plough. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0950000C98471186000
Diazoxide European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
D0950000
Diazoxide
Diazoxide United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1186000
Diazoxide
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
0.1 M NaOH: soluble, methanol: soluble, H2O: insoluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... KCNA1(3736), KCNJ11(3767), KCNJ8(3764), KCNMA1(3778)
mouse ... Kcnj1(56379), Kcnj11(16514)
rat ... Gria1(50592), Kcna1(24520), Kcnj1(24521), Kcnj11(83535), Kcnj8(25472)
Gene Information
human ... KCNJ11(3767), KCNJ8(3764)
Gene Information
human ... CA1(759), CA4(762), GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893)
rat ... Gria1(50592)
Gene Information
human ... KCNJ11(3767), KCNJ8(3764)
originator
Schering Plough
originator
-
originator
Eli Lilly
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diazoxid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D9035-5G04061832574387
D9035-250MG04061833590164
D9035-1G04061833590157