Fortfahren mit
T0891
Tolbutamid
analytical standard
Synonym(e):
1-Butyl-3-(4-methylphenylsulfonyl)-harnstoff, N-[(Butylamino)-carbonyl]-4-methylbenzolsulfonamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 37,40
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 95,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H18N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.35
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-594-3
Beilstein/REAXYS Number:
1984428
MDL number:
€ 37,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
97.0-103.0%
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
InChI key
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Biochem/physiol Actions
Antidiabetikum. Metabolisiert durch CYP2C9 (Tolbutamid Hydroxylase).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR32511670003T1700000
Tolbutamid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1670003
Tolbutamid
Tolbutamid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1700000
Tolbutamid
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Gene Information
human ... ABCC8(6833), ALB(213), CYP1A2(1544), CYP2C9(1559), EPHX2(2053), KCNJ1(3758), KCNJ11(3767)
mouse ... Ephx2(13850)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ABCC8(6833), KCNJ11(3767)
Gene Information
human ... ABCC8(6833), KCNJ11(3767)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
-
biological source
-
assay
97.0-103.0%
assay
-
assay
-
assay
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tolbutamid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)