Fortfahren mit
L4762
Loperamid -hydrochlorid
98-102% (USP), powder, Ca2+ channel blocker
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
4-(4-Chlorphenyl)-4-hydroxy-N,N-dimethyl-α,α-diphenyl-1-piperidinbutyramid -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 150,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 529,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H33ClN2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
513.50
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
252-082-4
MDL number:
€ 150,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Loperamid -hydrochlorid,
Quality Segment
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
Cl.CN(C)C(=O)C(CCN1CCC(O)(CC1)c2ccc(Cl)cc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C29H33ClN2O2.ClH/c1-31(2)27(33)29(24-9-5-3-6-10-24,25-11-7-4-8-12-25)19-22-32-20-17-28(34,18-21-32)23-13-15-26(30)16-14-23;/h3-16,34H,17-22H2,1-2H3;1H
InChI key
PGYPOBZJRVSMDS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Application
Loperamide hydrochloride (HCl) has been used in inflammatory pain experiments and to assess the functionality of proteins. 54
Biochem/physiol Actions
Loperamide hydrochloride (HCl) is a non-selective Ca2+ channel blocker. At nanomolar concentrations, it binds to μ-opioid receptors. Loperamide HCl does not cross the blood-brain barrier.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Slightly soluble in water and dilute acids, freely soluble in methanol and in chloroform, soluble in ethanol (95%).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP635PHR1162L0750000
description
-
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Loperamid -hydrochlorid
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)