Merck
CMC0017
Sigma-Aldrich
OverExpress C41(DE3) chemisch kompetente Zellen
Escherichia coli, rod shaped
Synonym(e):
C41 strain
Größe auswählen
20 X 40 μL
€ 624,00
€ 624,00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
20 X 40 μL
€ 624,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41106202
NACRES:
NA.85
€ 624,00
Voraussichtliches Versanddatum01. April 2025
Produktbezeichnung
OverExpress C41(DE3) chemisch kompetente Zellen, for the highest protein expression
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualität
for molecular biology
Wachstumsmodus
adherent or suspension
Morphologie
rod shaped
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Zelltransformation
competent cell type: chemically competent
transformation efficiency: ≥1 x 106 cfu/μg
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
OverExpress elektrokompetente und chemisch kompetente Zellen sind E. coli-Stämme, die wirksam beim Exprimieren von toxischen Proteinen aller Klassen von Organismen sind, einschließlich Eubakterien, Hefen, Pflanzen, Viren und Säugetieren. Die Wirksamkeit dieser neuen Stämme beim Exprimieren toxischer Proteine wurde in mehr als 350 Publikationen validiert. Die OverExpress-Stämme enthalten Genmutationen, die phenotypisch für die Verleihung von Toleranz gegenüber toxischen Proteinen ausgewählt wurden. Der Stamm C41(DE3) wurde aus BL21(DE3) gewonnen. Dieser Stamm weist mindestens eine Mutation auf, die den Zelltod im Zusammenhang mit der Expression vieler rekombinanter toxischer Proteine verhindert. Der Stamm C43(DE3) wurde aus C41(DE3) gewonnen, indem für eine Resistenz gegenüber einem anderen toxischen Protein selektiert wurde. Er kann einen anderen Satz toxischer Proteine als C41(DE3) exprimieren. OverExpress C41(DE3)pLysS und C43(DE3)pLysS tragen auch ein chloramphenicolresistentes Plasmid, das das T7-Lysozym, einen natürlichen Inhibitor von T7-RNA-Polymerase, kodiert. Zellen, die pLysS enthalten, produzieren eine geringe Menge T7-Lysozym. Diese Stämme werden eingesetzt, um die basale Expression von T7-RNA-Polymerase vor der Einleitung zu unterdrücken, wodurch Rekombinanten, die besonders toxische Proteine kodieren, stabilisiert werden.
Genotyp
F – ompT hsdSB (rB- mB-) gal dcm (DE3)
Anwendung
OverExpress C41(DE3) chemisch kompetente Zellen werden im Expressions-Screening eingesetzt.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Exprimiert Gene, die mit diesen BL21(DE3)-Derivaten auf einen T7-Vektor kloniert wurden
  • Wirksam beim Exprimieren von toxischen & Membranproteinen
  • In mehr als 350 wissenschaftlichen Artikeln zitiert
Komponenten
  • OverExpress C41(DE3) chemisch kompetente Zellen
  • pUC 19-Transformations-Kontroll-DNA
  • Wiederherstellungsmedium für die Expression
Rechtliche Hinweise
OverExpress is a trademark of Imaxio, S.A.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
A high-throughput expression screening platform to optimize the production of antimicrobial peptides.
Schreiber C, et al.
Microbial cell factories, 16(1), 29-29 (2017)
Lily Goodyer Sait et al.
eLife, 9 (2020-10-23)
Voltage-gated sodium channels are targets for a range of pharmaceutical drugs developed for the treatment of neurological diseases. Cannabidiol (CBD), the non-psychoactive compound isolated from cannabis plants, was recently approved for treatment of two types of epilepsy associated with sodium
Ji-Young Youn et al.
Molecular biology of the cell, 21(17), 3054-3069 (2010-07-09)
BAR domains are protein modules that bind to membranes and promote membrane curvature. One type of BAR domain, the N-BAR domain, contains an additional N-terminal amphipathic helix, which contributes to membrane-binding and bending activities. The only known N-BAR-domain proteins in
Myles B C Dillon et al.
ACS chemical biology, 7(7), 1198-1204 (2012-04-18)
Protein arginine methyltransferases (PRMTs) catalyze the posttranslational methylation of arginine using S-adenosylmethionine (SAM) as a methyl-donor. The PRMT family is widely expressed and has been implicated in biological functions such as RNA splicing, transcriptional control, signal transduction, and DNA repair.
Myles B C Dillon et al.
The Journal of biological chemistry, 288(39), 27872-27880 (2013-08-16)
Protein arginine methyltransferase (PRMT) 8 is unique among the PRMTs, as it has a highly restricted tissue expression pattern and an N terminus that contains two automethylation sites and a myristoylation site. PRMTs catalyze the transfer of a methyl group
Protokolle
Protocol for OverExpress™ Chemically Competent Cells. Product Numbers: CMC0017, CMC0018, CMC0019, CMC0020, CMC0023, CMC0024