Merck
C9625
Sigma-Aldrich
L-Carnosin
~99%
Synonym(e):
β-Alanyl-L-histidin
Größe auswählen
10 MG
€ 35,00
5 G
€ 231,00
25 G
€ 981,00
100 G
€ 3.290,00
€ 35,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
€ 35,00
5 G
€ 231,00
25 G
€ 981,00
100 G
€ 3.290,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.23
Beilstein:
87671
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
€ 35,00
Voraussichtliches Versanddatum27. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
L-Carnosin, ~99%, crystalline
Assay
~99%
Qualitätsniveau
Form
crystalline
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
253 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
cell analysis
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCCC(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C9H14N4O3/c10-2-1-8(14)13-7(9(15)16)3-6-4-11-5-12-6/h4-5,7H,1-3,10H2,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)/t7-/m0/s1
InChIKey
CQOVPNPJLQNMDC-ZETCQYMHSA-N
Angaben zum Gen
human ... CA1(759) , CA2(760)
Amino Acid Sequence
Ala-His
Anwendung
L-Carnosin wurde als ein Antioxidans verwendet, um seine Wirkungen auf die Fleischqualität von Schweinen zu untersuchen.[1] Es wurde auch für die Untersuchung seiner Wirkungen bei Hirnverletzungen in einem Modell einer intrazerbralen Hämorrhagie der Ratte verwendet.[2]
Biochem./physiol. Wirkung
L-Carnosin ist ein Dipeptid, das in millimolaren Konzentrationen im Gehirn, in den Muskeln und in der Augenlinse vorkommt. In Modellsystemen ist es ein wirksames Antioxidans und fungiert als Fänger von sauerstofffreien Radikalen und Übergangsmetallionen. Es blockiert die Quervernetzung von Proteinen sowie von Proteinen und DNA, die durch Hypochloritanionen und toxische Aldehyde wie Acetaldehyd, Formaldehyd und Malondialdehyd, dem Hauptprodukt der Lipidperoxidation, induziert wird. Zudem hemmt es die durch Aldose- und Ketose-reduzierenden Zucker induzierte nicht-enzymatische Proteinglykierung sowie die Bildung von toxischen fortgeschrittenen Glykationsendprodukten (Advanced Glycation End Products, AGE). Aufgrund dieser Aktivitäten ist es für Untersuchungen des Alterungsprozesses, von Atherosklerose, Alzheimer und den Nebenwirkungen bei Diabetes von Interesse.
Dipeptid mit wirksamer antioxidativer und antiglykolytischer Wirkung; blockiert die durch reaktive Aldehyde und nicht-enzymatische Glykierung induzierte Proteinvernetzung.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Alexander A Boldyrev et al.
Physiological reviews, 93(4), 1803-1845 (2013-10-19)
Carnosine (β-alanyl-l-histidine) was discovered in 1900 as an abundant non-protein nitrogen-containing compound of meat. The dipeptide is not only found in skeletal muscle, but also in other excitable tissues. Most animals, except humans, also possess a methylated variant of carnosine
K N Roy Chengappa et al.
Schizophrenia research, 142(1-3), 145-152 (2012-10-27)
Targeting glutamatergic dysfunction provides an exciting opportunity to improve cognitive impairment in schizophrenia. One treatment approach has targeted inadequate antioxidant defenses at glutamatergic synapses. Animal and human data suggest NMDA antagonists worsen executive cognitive controls--e.g. increase perseverative responses and impair
Sanne Stegen et al.
PloS one, 10(3), e0121062-e0121062 (2015-03-25)
Muscle carnosine and its methylated form anserine are histidine-containing dipeptides. Both dipeptides have the ability to quench reactive carbonyl species and previous studies have shown that endogenous tissue levels are decreased in chronic diseases, such as diabetes. Rodent study: Skeletal
Carnosine Attenuates Brain Oxidative Stress and Apoptosis After Intracerebral Hemorrhage in Rats
Bao-Liang
Neurochemical Research (2017)
The Expression of Carnosine and Its Effect on the Antioxidant Capacity of Longissimus dorsi Muscle in Finishing Pigs Exposed to Constant Heat Stress
Peige Yang
Asian-Australasian Journal of Animal Sciences, 27(12), 1763-1772 (2014)