Fortfahren mit
H7125
Histamin
≥97% (TLC), powder, H₁ and H₂ histamine receptor agonist
Synonym(e):
2-(4-Imidazolyl)-ethylamin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 90,60
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 384,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.210,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H9N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-100-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2012
Assay:
≥97.0%
€ 90,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Histamin, ≥97.0%
Quality Segment
assay
≥97.0%
bp
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
83-84 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCc1c[nH]cn1
InChI
1S/C5H9N3/c6-2-1-5-3-7-4-8-5/h3-4H,1-2,6H2,(H,7,8)
InChI key
NTYJJOPFIAHURM-UHFFFAOYSA-N
General description
Histamin ist ein aus den Neuronen im posterioren Hypothalamus produzierter Neurotransmitter. Im Gehirn ist Histamin hauptsächlich in der grauen Substanz vorhanden.
Application
Histamin wurde verwendet:
  • zum Stimulieren einer regulierten zellulären Sekretion
  • in einem Reaktionsgemisch zur Aktivierung von Blut für die Analyse der Trombinaktivität (Faktor IIa) mittels Fluorometrie
  • zum Füllen der luminalen Kammerseite für die Untersuchung seiner Wirkungen auf die TJ-bezogene Barriere und die Expression von TJ (Tight Junction)-Markern im Epithel der Stimmfalte
Biochem/physiol Actions
Histamin ist an der angeborenen und erworbenen Immunantwort beteiligt und vermittelt Allergien und Entzündungsprozesse. Es unterstützt die intestinale Muskelkontraktion. Bei einem anaphylaktischen Schock bewirkt Histamin eine Bronchokonstriktion. Histamin ist auch an der Regelung der Magensaftsekretion sowie der epithelialen und endothelialen Barriere beteiligt.
Endogener H1- und H2-Histaminrezeptoragonist; aktiviert die Stickstoffoxid-Synthase; potenter Vasodilatator.
Endogener H1- und H2-Histaminrezeptoragonist; die H1-Aktivierung mobilisiert Ca2+; die H2-Aktivierung stimuliert die Adenylatcyclase-Aktivität in Neuronen; aktiviert die Stickstoffoxid-Synthase; potenter Vasodilatator.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0001779599643779
Histamin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001779
Histamin
Histamin analytical standard
Supelco
59964
Histamin
description
≥97.0%
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
analytical standard
description
-
assay
≥97.0%
assay
-
assay
≥97.0% (TLC), ≥97.0% (anhydrous basis, NT)
assay
≥97% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), HRH1(3269), HRH2(3274), HRH3(11255), HRH4(59340)
rat ... Hrh1(24448), Hrh3(85268)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Gene Information
-
mp
83-84 °C (lit.)
mp
83-84 °C (lit.)
mp
83-84 °C (lit.)
mp
-
bp
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
bp
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
bp
167 °C/0.8 mmHg (lit.)
bp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Histamin
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)