Fortfahren mit
H4001
Hydrocortison
synthetic (organic), ≥98% (HPLC), anti-inflammatory agent, powder
Hydrocortisone
Synonym(e):
11β,17α,21-Trihydroxypregn-4-en-3,20-dion, 17-Hydroxykortikosteron, 4-Pregnen-11β,17α,21-triol-3,20-dion, Cortisol, Kendall’s Compound F, Reichstein’s Substance M
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 52,40
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 313,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 360,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.080,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-020-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1354819
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 52,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Hydrocortison, ≥98% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
211-214 °C (lit.)
solubility
water: 0.28 g/L at 25 °C
application(s)
cell analysis
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Biochem/physiol Actions
Primäres Glucocorticoid im Sekret der Nebennierenrinde
Primäres Glucocorticoid im Sekret der Nebennierenrinde. Hat ein dreimal so hohes entzündungshemmendes Potential wie Corticosteron bei einem deutlich geringeren Potential zur Na2+-Retention.
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist auf der Seite Nuclear Receptors (Steroids) im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Andere Seiten dieses Handbuchs finden Sie hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H3160H0888H6909
form
powder
form
powder
form
powder
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
97.0-102.0% dry basis
assay
≥98%
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
solubility
water: 0.28 g/L at 25 °C
solubility
water: soluble 0.28 g/L at 25 °C
solubility
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrocortison
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the shelf life of reconstituted product at 4C, -20C, and -80C?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution after reconstitution has not been specifically determined. However, it is recommended that solutions be stored in working aliquots at −20°C. This practice is considered optimal for maintaining stability, but no exact shelf life duration is provided after reconstitution.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews