Fortfahren mit
A1131
L-Anserine nitrate salt
≥98%
Synonym(e):
β-Ala-3-methyl-His nitrate salt, β-Alanyl-3-methyl-L-histidine nitrate salt
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 369,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 555,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N4O3 · HNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
303.27
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
233-079-7
MDL number:
€ 369,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Anserine nitrate salt, hydroxyl radical scavenger
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
color
white
application(s)
detection
SMILES string
O[N+]([O-])=O.Cn1cncc1C[C@H](NC(=O)CCN)C(O)=O
InChI
1S/C10H16N4O3.HNO3/c1-14-6-12-5-7(14)4-8(10(16)17)13-9(15)2-3-11;2-1(3)4/h5-6,8H,2-4,11H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17);(H,2,3,4)/t8-;/m0./s1
InChI key
OLWOKAYJAHHSNY-QRPNPIFTSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Anserine s a dipeptide found in most animal tissues. In model systems it is a potent antioxidant and scavener of hydroxyl radicals. It inhibits nonenzymatic protein glycation induced by aldose and ketose reducing sugars. It is much less potent than L-carnosine as an inhibitor of protein-protein crosslinking.
Other Notes
Anserine is a naturally occurring methylated analog of carnosine.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2380P0597O4630
form
powder
form
powder
form
crystals
form
-
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
-
assay
-
color
white
color
-
color
-
color
-
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)