Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 235,00 |
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 798,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
saline suspension
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenconjugate
agarose conjugate
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
5-10 mg per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
capacity
≥0.1 mg/mL binding capacity (ovomucoid)
storage temp.
2-8°C
General description
Lectins are carbohydrate-binding proteins, found in fungi, plants and animals. The secondary structure of a lectin is rich in β-strands and possesses a carbohydrate binding sites on the surface.
Application
Used for the purification of glycoproteins containing (D-N-acetylglucosamine)2 or N-acetylneuraminic acid.
Biochem/physiol Actions
WGA ist nicht Blutgruppen-spezifisch, hat aber eine Affinität zu N-Acetyl-β-D-Glucosaminylresten und N-Acetyl-β-D-Glucosamin-Oligomeren. WGA enthält keine proteingebundenen Kohlenhydrate.
Lectins are known to be useful in glycoconjugate characterizing, imaging and targeting. They specifically interact with oligosaccharides, glycoproteins and glycolipids. Hence, lectins are used in microarray assays, enabling efficient glycome profiling. In plants and fungi, lectins defend against pathogens or feeders. They are also involved in host recognition and tissue adhesion.
Physical form
Suspension in 1,0 M NaCl mit 15 mM Natriumazid
Preparation Note
Konjugate werden aus affinitätsgereinigtem Lektin hergestellt.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form saline suspension | form saline suspension | form lyophilized powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix 4% agarose | matrix - | matrix - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| conjugate agarose conjugate | conjugate agarose conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate - |
| matrix activation cyanogen bromide | matrix activation cyanogen bromide | matrix activation - | matrix activation - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lektin aus Triticum vulgaris (Weizen)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?