Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 251,00 |
5 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 858,00 |
10 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.620,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
saline suspension
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenconjugate
agarose conjugate
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
~6 mg per mL
matrix
4% agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix spacer
1 atom
particle size
45-165 μm
capacity
≥0.5 mg/mL binding capacity (ovomucoid)
storage temp.
2-8°C
Application
Used for the purification of glycoproteins containing (D-N-acetylglucosamine)2 or N-acetylneuraminic acid.
Biochem/physiol Actions
WGA ist nicht Blutgruppen-spezifisch, hat aber eine Affinität zu N-Acetyl-β-D-Glucosaminylresten und N-Acetyl-β-D-Glucosamin-Oligomeren. WGA enthält keine proteingebundenen Kohlenhydrate.
Physical form
Suspension in 0.9% NaCl containing 15 mM Sodium azide.
Preparation Note
Konjugate werden aus affinitätsgereinigtem Lektin hergestellt.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form saline suspension | form saline suspension | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| matrix 4% agarose | matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix - | matrix - |
| conjugate agarose conjugate | conjugate agarose conjugate | conjugate - | conjugate biotin conjugate |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| particle size 45-165 μm | particle size - | particle size - | particle size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lektin aus Triticum vulgaris (Weizen)
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?