Fortfahren mit
M1778
Mucin aus Schweinemagen
Type III, bound sialic acid 0.5-1.5 %, partially purified powder
Synonym(e):
MUC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 812,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
282-010-7
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
partially purified powder
Biological source:
Porcine stomach
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Porcine stomach
Quality Segment
type
Type III
form
partially purified powder
composition
bound sialic acid, 0.5-1.5%
technique(s)
microbiological culture: suitable
solubility
NaOH: soluble 20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Mucine oder Glykoproteine der Mukosa sind die makromolekularen Hauptkomponenten der Schleimhaut von Säugetieren. Sie wurden auch in einer Studie zur Beurteilung von mittels Zytozentrifugation konzentrierten Sputumabstrichen für die Erkennung von säurefesten Bazillen verwendet.
Application
Mucin wurde in Studien über den Bindungssitus des galaktosespezifischen Agglutinins PA-IL von Pseudomonas aeruginosa verwendet.
Biochem/physiol Actions
Mukosa (Schleimhaut) bildet auf allen Epitheloberflächen eine Schutzschicht. Struktureller Hauptbestandteil von Schleim sind gelbildende Mucine. In der das Darmepithel bedeckenden Schleimschicht ist das MUC2-Mucin das zentrale Molekül. MUC2 wird von den Becherzellen produziert.
Preparation Note
Hergestellt gemäß dem Verfahren nach Glenister, et al. für die Verwendung in komplexen Kulturmedien für dentale Plaque-Bakterien.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M2378M3895G2625
description
Type III, bound sialic acid 0.5-1.5 %, partially purified powder
description
Type II
description
Type I-S
description
gel strength ~175 g Bloom, Type A
biological source
Porcine stomach
biological source
Porcine stomach
biological source
bovine submaxillary glands
biological source
Porcine skin
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
partially purified powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
solubility
NaOH: soluble 20 mg/mL
solubility
1 M NaOH: soluble 20 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mucin aus Schweinemagen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. Can I reconstitute the mucin so that it forms a saliva/snot-like substance? I can't seem to find any papers that have done this...
    1 answer
    1. Mucins are soluble in water, forming hazy viscous solutions.
      Helpful?
  2. What are the differences between Mucin from porcine stomach Products M2378 and M1778?
    1 answer
    1. Product No. M2378 is a crude mucin preparation. Product No. M1778 is a partially purified powder prepared according to the method described in Glenister, D.A. and Salmon. K. Microbial Ecol. in Health & Disease 1, 31, (1988). The amount of bound sialic acids are also different. Please refer to the specification sheets on our website.
      Helpful?
  3. How can I solubilize Product M1778, Mucin from porcine stomach?
    1 answer
    1. Mucin is not readily soluble in aqueous solutions. Turbid "solutions" will form at about 5 mg/mL in 0.1 M acetate buffer, pH 5.0. To try to increase the solubility, one might try further dilution and sonication, but we have not tried this in our labs.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Is Product M1778, Mucin from porcine stomach, a purified preparation of mucin?
    1 answer
    1. This product is a partially purified preparation of mucin based on the method of Glenister cited on the product's webpage.
      Helpful?
  6. What does the "Type" designation in Mucin from porcine stomach mean?
    1 answer
    1. The type designation does not have any particular biological significance.  It is used to emphasize differences in the listings of this product.
      Helpful?
  7. What is the molecular weight of Product M1778, Mucin from porcine stomach?
    1 answer
    1. This product is partially purified from crude mucin, M2378.  Sigma has not determined the molecular weight of this product. Neither has the sugar and amino acid composition been determined.