Fortfahren mit
P7936
Kreatinphosphat Dinatriumsalz Hydrat
≥97%
Synonym(e):
N-(Imino[phosphonoamino]methyl)-N-Methylglycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 36,60
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 106,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 236,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 657,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C4H8N3O5PNa2 · x H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.08 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
213-074-6
MDL number:
€ 36,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kreatinphosphat Dinatriumsalz Hydrat, ≥97%
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
impurities
≤0.02% free creatine
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].CN(CC(O)=O)C(=N)NP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C4H10N3O5P.2Na.H2O/c1-7(2-3(8)9)4(5)6-13(10,11)12;;;/h2H2,1H3,(H,8,9)(H4,5,6,10,11,12);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
KZVYPOKBYRXZKS-UHFFFAOYSA-L
Application
Phosphokreatin-Dinatriumsalzhydrat wird wie folgt verwendet:
  • als Bestandteil von: Xenopus-Puffer, um membrangebundene Proteine zu entfernen[1]
  • M5+-Puffer für die Durchführung von polarisierten Totalreflexionsfluoreszenz-Experimenten [2]
  • von ATP-Regenerationssystemen für den Translokationsassay von 7-Nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl-phospholipid (NBD-PL)[3]
Biochem/physiol Actions
Phosphokreatin ist weitgehend für die schnellste Art der Regenerierung mittels Enzymkreatinkinase bekannt. Es fungiert als zeitlicher Energiepuffer. Phosphokreatin ist in Muskelgewebe vorhanden und spielt eine große Rolle bei der Aufrechterhaltung der Energiehomeostase in Muskelzellen.[4]
Phosphokreatin, ein Hochenergie-Phosphatreservoir in der Muskulatur von Wirbeltieren und einigen Nicht-Wirbeltieren, liefert Phosphat für die ADP-ATP-Umwandlung.
Phosphokreatin-Dinatriumsalzhydrat ist für die Untersuchung von nasopharyngealen Karzinomzellen und künstlich herbeigeführtem vorübergehendem Herzstillstand nützlich. Es können damit auch die Auswirkungen einer Adenosin-A(2A)-Rezeptormodulierung im Nucleus accumbens von kokainsüchtigen Ratten untersucht werden.
Preparation Note
Enzymatische Herstellung
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P1937279202380
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline
assay
≥97%
assay
≥95% (enzymatic)
assay
≥98.0% (NT)
assay
≥97% (TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: 150 mg/mL
color
white
color
white
color
-
color
white
impurities
≤0.02% free creatine
impurities
-
impurities
≤0.6% free creatine
impurities
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How to calulate the concentration(M) of this product? Because the Linear Formula is 4H8N3O5PNa2 · x H2O, it could not be calculted real molecular weight.
    1 answer
    1. The exact molar mass of this product is lot-specific but can be estimated using the reported water content determined by Karl Fischer analysis. The specification for water content is set between 22% and 28% as a weight percentage. For detailed assistance with determining degrees of hydration from reported water content, local Technical Service should be contacted directly.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Va bene come Fosfocreatina?
    1 answer
    1. The sodium form of phosphocreatine, in equimolar quantities, is comparable to the free form in biological activity. The sodium form demonstrates a higher solubility rate in water. Certain applications may require a specific form, which would have to be determined by the end user.