11140965001
Roche
ATP
Lithium salt
Synonym(e):
Lithiumsalz
Qualitätsniveau
Assay
97% (HPLC)
Form
solution
Verpackung
pkg of 400 μL (4,000 cm2 membrane)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
100 mM
Lagertemp.
−20°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
ATP ist eine 100-mM-Lösung des Lithiumsalzes (pH 7).
Anwendung
ATP, Lithiumsalz wird verwendet als Bestandteil von:
- Ladepuffer
- In-vitro-Transkriptionsreaktionsmischung
- Ligationsmischung
Biochem./physiol. Wirkung
Adenosintriphosphat (ATP) ist ein zentraler Metabolit, der innerhalb der Zellen als Energieübertragungsmolekül, Phosphatspender und Signalmolekül fungiert. Dieses extrazelluläre Signalmolekül dient auch als Neurotransmitter im peripheren und zentralen Nervensystem. Im peripheren Nervensystem ist ATP an der chemischen Übertragung beteiligt.
Komponenten
Inhalt
ATP, Lithiumsalz, 100 mM
ATP, Lithiumsalz, 100 mM
Qualität
Typische Analyse:
97 % ATP (HPLC), ≤1,5 % ADP (HPLC), ≤0,5 % AMP (HPLC)
Gemäß aktuellen Qualitätssicherungsverfahren auf das Fehlen von RNasen geprüft
Aktualisierter Inhalt unter Eigenschaften & Vorteile auf CorpBase
97 % ATP (HPLC), ≤1,5 % ADP (HPLC), ≤0,5 % AMP (HPLC)
Gemäß aktuellen Qualitätssicherungsverfahren auf das Fehlen von RNasen geprüft
Aktualisierter Inhalt unter Eigenschaften & Vorteile auf CorpBase
Einheitendefinition
1 mM ATP = 15,3 A260-Einheiten
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Simultaneous generation of many RNA-seq libraries in a single reaction
Nature Methods, 12(4), 323-323 (2015)
International journal of molecular sciences, 22(16) (2021-08-28)
Pre-miRNA-377 is a hairpin-shaped regulatory RNA associated with heart failure. Here, we use single-molecule optical tweezers to unzip pre-miRNA-377 and study its stability and dynamics. We show that magnesium ions have a strong stabilizing effect, and that sodium ions stabilize
Imaging changes in the cytosolic ATP-to-ADP ratio
Methods in Enzymology, 547, 355-371 (2014)
Oxidized low-density lipoprotein is a novel predictor of interferon responsiveness in chronic hepatitis C infection
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 1(3), 285-294 (2015)
Evaluating the susceptibility of AGO2-loaded microRNAs to degradation by nucleases in vitro
Methods, 152, 18-22 (2019)