Fortfahren mit
51120
Guanosin-5′-triphosphat Natriumsalz Hydrat
≥90% (HPLC), powder
Synonym(e):
GTP-Na⁺-Hydrat, 5′-GTP-Na2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 51,40
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 154,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 783,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16N5O14P3 · xNa+ · yH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
523.18 (anhydrous free acid basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
252-847-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4113439
Assay:
≥90% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
€ 51,40
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Guanosin-5′-triphosphat Natriumsalz Hydrat, ≥90% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D −24±2°, c = 1% in 0.5 M Na2HPO4
impurities
≤3 mol/mol water (NMR)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.2Na.2H2O/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t3-,5-,6-,9-;;;;/m1..../s1
InChI key
HPLNHYUZFVUXFJ-ZVQJTLEUSA-L
General description
Guanosintriphosphat (GTP) ist ein Purin-Trinukleotid. GTP ist ein Substrat für eine breite Palette von G-Proteinen (GTPasen), die über den G-Protein-gekoppelten Rezeptor (GPCR) aktiviert werden, sowie für Guaninnukleotid-Austauschfaktoren (GEF), die an der Signaltransduktion und am Zellzyklus beteiligt sind. Weitere Informationen zu Anwendungsbereichen in der RNA-Polymerasetranskription und der DNA- oder RNA-Biosynthese finden Sie in der Produktbeschreibung von G3776.
Application
Anwendungsgebiete von Guanosin-5′-triphosphat-Natriumsalzhydrat:
  • Als Komponente der internen Lösung für die Astrozyten-Patch-Clamp-Untersuchung zur Überwachung der Astrozyten-Calciumaktivität von Maus-Amygdala-Schnitten.[1]
  • In einer Lösung zur Aufzeichnung von Kanalstrom-Aufzeichnungen in Zelllinien mittels Voltage-Clamp-Technik.[2]
  • Zur Herstellung einer internen Aufzeichnungslösung für die Injektoporation, um Gene in mechanosensorische Haarzellen einzuführen.[3]
  • Zur Förderung der Bildung von G-Grenzflächen-vermittelten Homodimeren von humanem Septin während der Analyse seines Oligomerisierungszustands mittels analytischer Größenausschluss-Chromatographie (SEC).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G887710106399001G0635
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
>90% (HPLC)
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
crystals
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−70°C
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)