Fortfahren mit
A9501
Zyklisches Adenosin-3′,5′-Monophosphat
≥98.5% (HPLC), powder, PKA activator
Synonym(e):
3′,5′-Cyclisches AMP, Adenosin-3′,5′-cyclophosphat, cAMP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 227,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 912,00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 4.330,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N5O6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.21
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160414
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-492-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
52645
Assay:
≥98.5% (HPLC)
Form:
powder
€ 227,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Zyklisches Adenosin-3′,5′-Monophosphat, ≥98.5% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
color
white
mp
260 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C10H12N5O6P/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-6(16)7-4(20-10)1-19-22(17,18)21-7/h2-4,6-7,10,16H,1H2,(H,17,18)(H2,11,12,13)/t4-,6-,7-,10-/m1/s1
InChI key
IVOMOUWHDPKRLL-KQYNXXCUSA-N
Gene Information
human ... OPRK1(4986)
Application
Zyklisches Adenosin-3′,5′-monophosphat wird verwendet:
  • als Zusatz zu Zellkulturmedien in embryonalen Rückenmarkneuronen
  • als Bestandteil der Ringerlösung für Perfusionsstudien[1]
  • zur Induktion der neuroendokrinen Differenzierung in Krebs-Zelllinien der menschlichen Lunge
Biochem/physiol Actions
Ein natürlich vorkommender Aktivator der cAMP-abhängigen Proteinkinase A (PKA). Der cAMP/PKA Signalweg ist für die Inhibierung der Zellproliferation sowie für die Induktion der Zelldifferenzierung verantwortlich und leitet die Apoptose ein.
Ein natürlich vorkommender Aktivator der cAMP-abhängigen Proteinkinase A (PKA). cAMP ist ein bedeutender second messenger, der in vielen Signalwegen mit neurotransmitter- und hormoninduzierter Rezeptorstimulation verknüpft ist. Es wurde nachgewiesen, dass der cAMP/PKA Signalweg die Zellproliferation inhibiert, die Zelldifferenzierung induziert und die Apoptose einleitet.
Features and Benefits
Dieser Wirkstoff ist ein wichtiges Produkt für Forschungsarbeiten zur ADME-Toxikologie und zu zyklischen Nukleotiden. Entdecken Sie weitere ADME-Toxikologie- und zyklische Nukleotidprodukte. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A6885G6129SML1229
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless (pH of aqueous solution is approx. 3.0. The sodium salt (A6885) is about 20× more soluble.)
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
color
white
color
white
color
white
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)