Merck
F7264
Sigma-Aldrich
Fixierlösung
5 × (solution)
Synonym(e):
pre-stain fixing solution
Größe auswählen
500 ML
€ 411,00
1 L
€ 719,00
€ 411,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
€ 411,00
1 L
€ 719,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.32
€ 411,00
Voraussichtliches Versanddatum01. Mai 2025
Qualitätsniveau
Konzentration
5 × (solution)
Methode(n)
protein staining: suitable
Anwendung
Eine wirksame Lösung für das Pre-Staining, geeignet für SDS-PAGE, nicht-denaturierende PAGE und IEF. Proteine müssen für analytische Zwecke gelfixiert sein, damit sie nach der Elektrophorese nicht ausbleichen.
Sonstige Hinweise
60% (w/v) Trichloressigsäure, 17.5% (w/v) 5-Sulfosalicylsäure.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Protokolle
Brilliant Blue G-Colloidal Concentrate stains proteins in IEF, PAGE, and SDS-PAGE gels after electrophoresis, enhancing sensitivity with protein fixation.