Fortfahren mit
1.15444
Coomassie Brilliant blue G 250 (C.I. 42655)
for electrophoresis
Synonym(e):
Coomassie Brilliant blue G 250 (C.I. 42655), Acid blue 90, Brilliant Blue G, Cyanine G, Polar Blue G, SERVA BLUE G, protein gel stain
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H48N3NaO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
854.02
UNSPSC Code:
41105305
EC Index Number:
228-058-4
NACRES:
NC.01
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
protein staining: suitable
pH
6.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
40 g/L
bulk density
520 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(ccc1)CN(CC)c2cc(c(cc2)[C+](c5c(cc(cc5)N(CC)Cc6cc(ccc6)[S](=O)(=O)[O-])C)c3ccc(cc3)Nc4ccc(cc4)OCC)C
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30,48H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H-,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
InChI key
CMGWKYXJIYYESN-UHFFFAOYSA-M
General description
Coomassie Brilliant blue G 250 (C.I. 42655) is a member of Coomassie brilliant blue (CBB), which is a triphenyl methane dye. CBB dyes are widely used for the visualization of proteins separated by sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis. CBB G-250 (greenish tinted blue) dye is preferably used in Bradford assay for the quantification of proteins.
Application
Coomassie Brilliant blue G 250 (C.I. 42655) has been used to stain gel in sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis. It has also been used in Bradford protein assay.
Analysis Note
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 7.0): 577 - 584 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; buffer pH 7.0; calc. on dried substance): 450 - 570
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability for electrophoresis: passes test
Legal Information
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)