Fortfahren mit
B8522
Brillantblau G -Lösung
Concentrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
€ 151,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
liquid
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark blue
suitability
suitable for (Suitable for for staining protein in polyacrylamide and agarose gels)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H2,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
InChI key
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
General description
Brilliant Blue G is a methanol based stain which is especially designed for staining protein in polyacrylamide gels, but will also stain protein in agarose gels (IEF). The stain contains methanol and acetic acid so gels do not require fixing prior to staining. Water is added directly to the bottle to produce 1 liter of ready-to-use staining solution.
Application
Dieser Methanol basierte Farbstoff ist vor allem für die Färbung von Protein in Polyacrylamidgelen konzipiert, er färbt aber auch Protein in Agarosegelen (IEF). Der Farbstoff enthält Methanol und Essigsäure, daher müssen die Gele vor dem Färben nicht fixiert werden. Wasser wird direkt in die Flasche gegeben, und ergibt so 1 Liter ready-to-use-Färbelösung.
Preparation Note
Eine Flasche entspricht einem Liter Arbeitslösung.
Nach dem Verdünnen mit destilliertem Wasser auf ein Gesamtvolumen von einem Liter, enthält die Lösung 0,1% (w/v) Brilliant Blue G, 25% (v/v) Methanol und 5% (v/v) Essigsäure.
Analysis Note
Dieses Produkt wurde auf SDS-PAGE-Eignung getestet.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B2025B6529B0770
description
Concentrate
description
-
description
suitable for (for immunoelectrophoresis protein staining)
description
pure
suitability
suitable for (Suitable for for staining protein in polyacrylamide and agarose gels)
suitability
-
suitability
suitable for (for immunoelectrophoresis protein staining)
suitability
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
dark blue
color
-
color
dark blue
color
dark violet
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Does this product B8522 require a destaining step?
    1 answer
    1. Yes. It is necessary to destain after staining with product B8522.
      For staining proteins in polyacrylamide gels and agarose gels Brilliant Blue G can be prepared in a deionized water solution containing the following: 0.1% (w/v) Brilliant Blue G, 25% (v/v) methanol, and 5% (v/v) acetic acid. This staining solution can easily be prepared from Product No. B8522, which is a solution of Brilliant Blue G in methanol/acetic acid. Add water to a final volume of 1 liter.
      Procedure for staining IEF gels.
      1. Rinse the gel several times with deionized water.
      2. Incubate in staining solution for about one hour at room temperature.
      3. Prepare the destaining solution by combining 750 ml of methanol (Product No. M3641), 150 ml of glacial acetic acid (Product No. A6283), and 2.1 liters of deionized water.
      4. Incubate the gel with destaining solution until the gel is clear, changing the solution frequently. The
      times for staining and destaining will vary with the size of the gel and other factors.