Fortfahren mit
PROTSIL1
ProteoSilver Silberfärbungs-Kit
Synonym(e):
Silber-Färbekit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 451,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105322
€ 451,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
 kit sufficient for 25 mini-gels (10 × 10 cm)
Quality Level
technique(s)
protein staining: suitable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PROTSIL2S5692S4942
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
usage
 kit sufficient for 25 mini-gels (10 × 10 cm)
usage
 kit sufficient for 25 mini-gels (10 × 10 cm)
usage
-
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
General description
Praktisch verpackt, extrem stabil und sehr empfindlich, ist ProteoSilver ein ideales Produkt für jeden Proteinforscher. Das Kit enthält fertige Lösungen von Silber-Färbereagenzien zusammen mit detaillierten Anweisungen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Mit einer Nachweisgrenze von 0,1 ng/mm2 Protein (BSA) und einem extrem niedrigen Hintergrund, führt ProteoSilver zu ausgezeichneter Detektion von Proteinen auch in geringen Mengen.
Application
Das ProteoSilver Silberfärbungs-Kit wird zum Färben von Gelen zur Visualisierung von Proteinen eingesetzt.[1]
Features and Benefits
  • Vorgemischte und vorgewogene -Lösungen sparen Zeit und Kosten beim Einkauf und bei der Zubereitung der einzelnen Komponenten
  • Optimierte Protokolle sind Voraussetzungen für beste Ergebnisse
  • Hohe Empfindlichkeit und geringer Hintergrund ermöglichen den Nachweis von Proteinen, die in sehr geringen Mengen vorhandenen sind, und ermöglichen deren Auflösung von anderen Proteinen.
  • MALDI-kompatibel - Protein-Flecken von Interesse können durch Massenspektrometrie charakterisiert werden
  • Stabilität bei Raumtemperatur ermöglicht eine einfache und bequeme Lagerung
Legal Information
ProteoSilver is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparable product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
132.8 °F - closed cup
flash_point_c
56 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yufan Zhang et al.
Materials today. Bio, 15, 100317-100317 (2022-06-28)
Polymer dots (Pdots) have been applied to imaging lymph nodes (LNs) and lymphatic vessels (LVs) in living mice and rats. However, the mechanism of absorption, distribution, metabolism, and excretion of Pdots in LNs and LVs is still unclear. Therefore, the
Jean-Paul Lasserre et al.
Electrophoresis, 27(16), 3306-3321 (2006-07-22)
Study of the complexome - all the protein complexes of the cell - is essential for a better understanding and more global vision of cell function. Using two-dimensional blue native/SDS-PAGE (2-D BN/SDS-PAGE) technology, the cytosolic and membrane protein complexes of
Andrea Miccoli et al.
International journal of molecular sciences, 22(7) (2021-04-04)
In jawed vertebrates, adaptive immune responses are enabled by T cells. Two lineages were characterized based on their T cell receptor (TcR) heterodimers, namely αβ or γδ peptide chains, which display an Ig domain-type sequence that is somatically rearranged. γδ
Yong-Feng Han et al.
The Plant cell, 28(5), 1215-1229 (2016-04-27)
The mechanism by which MORPHEUS' MOLECULE1 (MOM1) contributes to transcriptional gene silencing has remained elusive since the gene was first identified and characterized. Here, we report that two Arabidopsis thaliana PIAS (PROTEIN INHIBITOR OF ACTIVATED STAT)-type SUMO E3 ligase-like proteins
Yongyu Huang et al.
The Plant journal : for cell and molecular biology, 96(4), 716-733 (2018-08-14)
Inflorescence branching is a key agronomic trait determining rice yield. The primary branch of the ancestral wild rice (Oryza rufipogon Griff.) bears few grains, due to minimal secondary branching. By contrast, Oryza sativa cultivars have been selected to produce large
Artikel
Mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen für Probleme, die bei der Vorbereitung von Proben für SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese) auftreten, und Optimierung der Elektrophoresebedingungen.
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Protokolle
Überblick über die Chemie von Polyacrylamidgelen und detaillierte Anweisungen für den Handguss von Polyacrylamidgelen mit den mPAGE® TurboMix Bis-Tris-Gelgießkits.
Protokoll für die Probenvorbereitung zur Zelllyse und effizienten Proteinextraktion aus kultivierten Geweben und Zellen für das anschließende Western Blotting.
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PROTSIL1-1KT04061836687007
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Quality release date
    1 answer
    1. The quality release date can be found on the lot-specific Certificate of Analysis. Please see the link below to access the appropriate lot Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/protsil1#product-documentation
      Helpful?
  2. What the expired date of this product 
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.
      Helpful?
  3. Can  this silver stain kit stain proteins without cysteines?
    1 answer
    1. This kit has not been tested for use in samples with specifically no cysteine. There is a modification in the protocol should the sample have few cysteine residues. While cysteine is important in the mechanism of silver staining, the link below indicates that it may be possible:
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/2426985/#:~:text=Proteins%20without%20cysteine%20stained%20negatively,they%20contained%20covalently%20attached%20lipids.
      See the link below to the product technical bulletin:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/156/682/protsil1bul.pdf