Merck
B6529
Sigma-Aldrich
Brillantblau R Färbelösung
ethanol solution
Synonym(e):
Brillantblau R, Brillantindocyanin 6B, Coomassie Brillantblau R 250, Kensäure Blau R
Größe auswählen
1 L
€ 298,00
€ 298,00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
€ 298,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C45H44N3NaO7S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
825.97
Farbindexnummer:
42660
Beilstein:
5718025
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
€ 298,00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Brillantblau R Färbelösung, suitable for (for immunoelectrophoresis protein staining)
Form
liquid
Qualitätsniveau
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Farbe
dark blue
Eignung
suitable for (for immunoelectrophoresis protein staining)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChIKey
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Brillantblau R-Färbelösung ist vor allem für die Färbung von Protein in Agarosegelen nach Immunelektrophorese- und Ouchterlony-Gelen entwickelt. Der Farbstoff enthält Ethanol und Essigsäure, daher müssen die Gele vor dem Färben nicht fixiert werden. Das Immunelektrophorese- oder Ouchterlony-Gel wird zunächst mit Wasser und Kochsalzlösung gewaschen, um nicht-präzipitierte Proteine ??zu entfernen, und anschließend getrocknet. Das Gel wird dann für 30 Min. in die Färbelösung getaucht und mit 10% Essigsäure entfärbt.
Nachweis der Proteinbanden nach Elektrophorese
Komponenten
0,5% (w/v) Brillantblau R, 45% (v/v) Ethanol und 10% (v/v) Essigsäure.
Hinweis zur Analyse
Auf Agarosegelen mit folgender Immunelektrophorese auf ihre Eignung getestet.
Rechtliche Hinweise
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
81.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27.2 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wei Zhang et al.
International journal of oncology, 54(5), 1719-1733 (2019-03-14)
Ovarian cancer remains the most lethal type of cancer among all gynecological malignancies. The majority of patients are diagnosed with ovarian cancer at the late stages of the disease. Therefore, there exists an imperative need for the development of early
G Houen et al.
Electrophoresis, 18(5), 701-705 (1997-05-01)
A method for staining proteins on polyvinylidene difluoride membranes without using organic solvent is described. The method uses preblocking of the membrane with either Tween 20 or polyethylene glycol followed by staining with 0.01% Coomassie Brilliant Blue. No destaining of
Melda Altikatoglu et al.
Artificial cells, blood substitutes, and immobilization biotechnology, 39(3), 185-190 (2010-12-02)
Horseradish peroxidase (EC 1.11.1.7) was chemically modified by periodate-activated dextran. The activities of free and modified enzyme against organic-aqueous interface and some chemicals were determined. Modified HRP remained fully active in the presence of organic solvent for 4 h. However
G Sreeramulu et al.
Electrophoresis, 16(3), 362-365 (1995-03-01)
A novel method for destaining of polyacrylamide gels, stained with Coomassie Brilliant Blue R-250, is described, based on the use of 0.5 M NaCl in water as the destainer, requiring only 2-3 h. Concentrated (> 2 M) or dilute (<
Recovery of single-band proteins from polyacrylamide gels by using electrophoresis in solutions with different ionic strengths and specific weights.
Ding-Gan Liu
Analytical biochemistry, 339(2), 351-352 (2005-03-31)
Artikel
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.