Fortfahren mit
PROTSIL2
ProteoSilver Plus Silberfärbungs-Kit
Synonym(e):
protein stain, silver stain
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 537,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105322
€ 537,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
 kit sufficient for 25 mini-gels (10 × 10 cm)
Quality Level
technique(s)
protein staining: suitable
storage temp.
20-25°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PROTSIL1S5692S4942
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
storage temp.
20-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
usage
 kit sufficient for 25 mini-gels (10 × 10 cm)
usage
 kit sufficient for 25 mini-gels (10 × 10 cm)
usage
-
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
General description
Praktisch verpackt, sehr stabil und hochsensitiv - das ProteoSilver Plus Silberfärbungs-Kit ist das ideale Produkt für jeden Proteinforscher. Ähnlich wie ProteoSilver (PROTSIL1) enthält dieses Kit vorbereitete Lösungen aus Silberfärbungsreagenzien mit detaillierten Anweisungen, um optimale Ergebnisse zu erhalten. Mit einer Nachweisgrenze von 0,1 ng/mm2 Protein (BSA) und einem besonders geringen Hintergrund führt ProteoSilver Plus zum überragenden Nachweis von geringen Mengen Protein.
ProteoSilver Plus ist auch mit MALDI-MS kompatibel und enthält kein Glutaraldehyd, das Lysinreste vernetzt, was zu ungenauen Spektren führt. Das ProteoSilver Plus Silberfärbungs-Kit enthält zwei zusätzliche Reagenzien für die Entfärbung einer herausgeschnittenen Proteinstelle für jene, die durch Trypsin-Aufschluss und MALDI-MS-Analyse weitere Charakterisierungen vornehmen wollen.
Application
Das ProteoSilver-Silberfärbungs-Kit wird zum Färben von Gelen zur Visualisierung von Proteinen eingesetzt. Es wird außerdem zum Entfärben des Proteins von Interesse für die Massenspektrometrieanalyse mit einem Entfärber, der in dem Kit enthalten ist, eingesetzt.
Features and Benefits
  • Vorgemischte und vorgewogene -Lösungen sparen Zeit und Kosten beim Einkauf und bei der Zubereitung der einzelnen Komponenten
  • Optimierte Protokolle sind Voraussetzungen für beste Ergebnisse
  • Hohe Empfindlichkeit und geringer Hintergrund ermöglichen den Nachweis von Proteinen, die in sehr geringen Mengen vorhandenen sind, und ermöglichen deren Auflösung von anderen Proteinen.
  • MALDI-kompatibel - Protein-Flecken von Interesse können durch Massenspektrometrie charakterisiert werden
  • Stabilität bei Raumtemperatur ermöglicht eine einfache und bequeme Lagerung
Legal Information
ProteoSilver is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
149.0 °F - closed cup
flash_point_c
65 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K P Aggarwal et al.
International braz j urol : official journal of the Brazilian Society of Urology, 39(1), 128-136 (2013-03-16)
Proteins constitute a major portion of the organic matrix of human calcium oxalate (CaOx) renal stones and the matrix is considered to be important in stone formation and growth. The present study evaluates the effect of these proteins on oxalate
Effect of biomolecules from human renal matrix of calcium oxalate monohydrate (CaOx) stones on in vitro calcium phosphate crystallization.
Pathak P, et al.
International Brazilian Journal of Urology : Official Journal of the Brazilian Society of Urology, 36, 621-628 (2010)
Slovénie Pyndiah et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 6(2), 193-206 (2006-11-10)
The study of protein interactions constitutes an important domain to understand the physiology and pathogenesis of microorganisms. The two-dimensional blue native/SDS-PAGE was initially reported to analyze membrane protein complexes. In this study, both cytoplasmic and membrane complexes of a bacterium
Cédric Bernarde et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 9(12), 2796-2826 (2010-07-09)
Helicobacter pylori infection plays a causal role in the development of gastric mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma (LG-MALT) and duodenal ulcer (DU). Although many virulence factors have been associated with DU, many questions remain unanswered regarding the evolution of the
Peeping into human renal calcium oxalate stone matrix: characterization of novel proteins involved in the intricate mechanism of urolithiasis.
Aggarwal KP, et al.
PLoS ONE, 8, e69916-e69916 (2013)
Artikel
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Verwandter Inhalt
We have developed a novel, high-binding capacity, antibodybased resin for the depletion of twenty high abundance proteins in human plasma. The technology is a significant improvement over existing kits that remove 2, 6, or 12 proteins.
Protein Depletion for Plasma and Serum Proteomic Analysis
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PROTSIL2-1KT04061836687014