Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 179,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 320,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥95% (titration)
form
powder
color
white
mp
49 - 51 °C ((120 - 124 °F))
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@@H](CS)[C@@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m0/s1
InChI key
VHJLVAABSRFDPM-IMJSIDKUSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (titration) | assay ≥99.0% (RT) | assay ≥99% | assay ≥99.0% (titration) |
| solubility H2O: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: freely soluble, acetone: freely soluble, chloroform: freely soluble, diethyl ether: freely soluble, ethanol: freely soluble, ethyl acetate: freely soluble | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: 0.1 M, clear, colorless |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color white | color - | color - | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?