Wichtige Dokumente
63052
Magnesiumacetat -Lösung
BioUltra, for molecular biology, ~1 M in H2O
Synonym(e):
Magnesium acetate anhydrous, Mg(OAc)2
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioUltra
Form
liquid
Konzentration
~1 M in H2O
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Brechungsindex
n20/D 1.358
pH-Wert
5.0-7.0 (25 °C)
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤2 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV-Absorption
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.02
SMILES String
CC(=O)O[Mg]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChIKey
UEGPKNKPLBYCNK-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Anwendung
- to supplement Midkin fused to the biotin ligase BioID2 (MK-BioID2) conditioned medium for in-tube biotinylation assay
- as a component of lysis buffer and amplified RNA (aRNA) fragmentation buffer to perform aRNA fragmentation
- as a component of lysis buffer and DamID buffer for sequencing zygote samples
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Erfahren Sie, wie mRNA-Impfstoffe Immunität induzieren und wie synthetische mRNA für Impfstoffe und andere Biopharmazeutika hergestellt wird. Entdecken Sie Reagenzien für die Synthese von mRNA.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.