Merck
472301
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid
ACS reagent, ≥99.9%
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
Beilstein:
506008
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Expl.-Gr.
42 %, 63 °F
Verunreinigungen
≤0.001 meq/g Titr. acid
≤0.1% water
Abdampfrückstand
≤0.01%
Farbe
clear colorless
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-19 °C (lit.)
Dichte
1.10 g/mL (lit.)
SMILES String
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dimethylsulfoxid ist eine Organoschwefelverbindung, die häufig als polares Lösungsmittel verwendet wird und eine Vielzahl polarer und unpolarer Verbindungen lösen kann. Es wird auch als Reaktionsreagenz in mehreren bekannten Prozessen verwendet, darunter Swern-Oxidation, 2a Pfitzner-Moffatt-Oxidation, 2b und Corey-Chaykovsky-Reaktion.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Dimethylsulfoxid (DMSO):
  • Bei der Herstellung von Ethyl-4-[18F]fluorbenzoat.
  • Im Kulturmedium für den 3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-tetrazoliumbromid (MTT)-Assay.
  • Als Lösungsmittel in der chemischen Synthese.
  • Zum Auflösen und Vorbereiten von Stammlösungen kleiner Moleküle, Arzneimitteln und chemischer Verbindungen für verschiedene Assays und Experimente.
Vorsicht
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Shuang Hou et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (52)(52), doi:10-doi:10 (2011-07-07)
Biomolecules, including peptides¹⁻⁹, proteins¹⁰⁻¹¹, and antibodies and their engineered fragments¹²⁻¹⁴, are gaining importance as both potential therapeutics and molecular imaging agents. Notably, when labeled with positron-emitting radioisotopes (e.g., Cu-64, Ga-68, or F-18), they can be used as probes for targeted
Dimethyl sulfoxide extraction method for the liquid chromatographic analysis of microencapsulated vitamin D3
Richard P J, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 45, 1784-1786 (1997)
The applications of dimethyl sulfoxide as reagent in organic synthesis
Xiao-Feng W, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 358, 336-352 (2016)
P Roy et al.
The FEBS journal, 277(2), 441-452 (2009-12-18)
EVI1 is a nuclear zinc finger protein essential to normal development, which participates in acute myeloid leukaemia progression and transforms Rat1 fibroblasts. In this study we show that enforced expression of Evi1 in Rat1 fibroblasts protects from paclitaxel-induced apoptosis, consistent
Oxidation of alcohols by ?activated? dimethyl sulfoxide. A preparative, steric and mechanistic study.
Omura K and Swern D.
Tetrahedron, 34(11), 1651-1660 (1978)
Artikel
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Stoffe gelten als miteinander mischbar, wenn sie sich zu einer einheitlichen Lösung auflösen. Setzen Sie ein Lesezeichen oder laden Sie unsere Tabelle zur Mischbarkeit für gängige Laborlösungsmittel herunter.