Merck
34869
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid
suitable for HPLC, ≥99.7%
Synonym(e):
DMSO, Methylsulfoxid
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
78.13
Beilstein:
506008
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116105
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99.7%
Methode(n):
HPLC: suitable
Anwendung(en):
food and beverages
bp:
189 °C (lit.)
Dampfdruck:
0.42 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
2.7 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.7%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Expl.-Gr.
42 %, 63 °F
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.002% non-volatile matter
≤0.2% water (Karl Fischer)
Durchlässigkeit
270 nm, ≥20%
280 nm, ≥50%
300 nm, ≥80%
350 nm, ≥98%
Brechungsindex
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16-19 °C (lit.)
Dichte
1.10 g/mL (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dimethylsulfoxid (DMSO) ist ein polares organisches Lösungsmittel.[1] Durch verschiedene Elektrophile (Oxalylchlorid) aktiviertes DMSO wurde zur Oxidierung unterschiedlicher Alkohole (primär, sekundär, allylisch, benzylisch, gehindert und bizyklisch) eingesetzt. Carbonylverbindungen werden als Reaktionsprodukte gebildet.[2] Aufgrund seiner höheren Stabilität wurde es als alternatives Lösungsmittel zu Methyl Cellosolve zur Verwendung bei der Ninhydrin-Reaktion vorgeschlagen.[3]
Anwendung
Für die HPLC, Spektralphotometrie, Umweltanalytik
Vorsicht
Unterkühlt leicht und schmilzt langsam bei Raumtemperatur. Das verfestigte Produkt kann durch Erwärmen auf Raumtemperatur wieder verflüssigt werden, ohne dabei geschädigt zu werden.
Sonstige Hinweise
Informationen zur Mischbarkeit von Dimethylsulfoxid finden Sie unter folgendem Link:
Tabelle zur Mischbarkeit/Unmischbarkeit von Dimethylsulfoxid
Wichtiger Hinweis
  • Die Artikelnummer 34869-4X2.5L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34869-2.5L, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
  • Die Artikelnummer 34869-6X1L wird eingestellt. Bestellen Sie bitte stattdessen die Einzelflasche 34869-1L, die physisch identisch ist und exakt dieselben Spezifikationen aufweist.
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Oxidation of alcohols by ?activated? dimethyl sulfoxide. A preparative, steric and mechanistic study.
Omura K and Swern D.
Tetrahedron, 34(11), 1651-1660 (1978)
A RAPID PERMETHYLATION OF GLYCOLIPID, AND POLYSACCHARIDE CATALYZED BY METHYLSULFINYL CARBANION IN DIMETHYL SULFOXIDE.
S HAKOMORI
Journal of biochemistry, 55, 205-208 (1964-02-01)
Amino acid analysis: aqueous dimethyl sulfoxide as solvent for the ninhydrin reaction.
S Moore
The Journal of biological chemistry, 243(23), 6281-6283 (1968-12-10)
C F Brayton
The Cornell veterinarian, 76(1), 61-90 (1986-01-01)
Dimethyl sulfoxide (DMSO) is a very simple compound that has stimulated much controversy in the scientific and popular literature. Fig. 1 It is an aprotic solvent. Therapeutic and toxic agents that are not soluble in water are often soluble in
Mulmudi Hemant Kumar et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 26(41), 7122-7127 (2014-09-13)
Lead free perovskite solar cells based on a CsSnI3 light absorber with a spectral response from 950 nm is demonstrated. The high photocurrents noted in the system are a consequence of SnF2 addition which reduces defect concentrations and hence the
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the molarity of DMSO?
    1 answer
    1. DMSO will have a molarity of 14.1M, based on a density of 1.1 g/mL and a molecular weight of 78.13 g/mol.
      Helpful?
  4. Where does DMSO come from?
    1 answer
    1. DMSO is known to have been isolated from tree bark in the past. It is now a commericially synthesized solvent.
      Helpful?
  5. Is Dimethyl sulfoxide a sterile product?
    1 answer
    1. No, this product is not considered sterile.  Product Nos. D2560 and D2438 are sterile-filtered.
      Helpful?
  6. What is the DMSO dissolved in?
    1 answer
    1. DMSO is not dissolved in any solvent. It is a pure chemical compound that is a liquid at room temperature.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. Dimethyl sulfoxide (DMSO) should be a liquid.  Why did it arrive as a solid?
    1 answer
    1. DMSO supercools easily, and re-melts slowly at room temperature. The melting point is 16-19 °C. The solidified product can be re-liquefied by warming to room temperature without detriment to the product.