Merck
372331
Sigma-Aldrich
Ammoniumacetat
99.999% trace metals basis
Synonym(e):
Ammonium ethanoate
Größe auswählen
10 G
€ 82,50
100 G
€ 411,00
1 KG
€ 2.470,00
€ 82,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 82,50
100 G
€ 411,00
1 KG
€ 2.470,00
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2NH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.08
Beilstein:
4186741
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
eCl@ss:
39021908
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
€ 82,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
crystalline
solid
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChIKey
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ammoniumacetat ist ein weißes, kristallines, wasserlösliches Ammoniumsalz mit einzigartigen Eigenschaften, durch die es für den Einsatz in Solarzellen, Batterien und Brennstoffzellkatalysatoren geeignet ist.
Anwendung
Ammoniumacetat kann wie folgt verwendet werden:
  • zur Passivierung von CsPbI3-Perowskit-Nanokristallen für rote LEDs. Ammoniumacetat beseitigt effektiv unerwünschte metallische Bleikationen an der Oberfläche sowie freistehende Bindungen und verbessert so die Stabilität und Photolumineszenz-Quantenausbeute (PLQY).
  • als Additiv zur Herstellung hochwertiger Perowskitsolarzellen mit einer verbesserten Leistungsumwandlungseffizienz (PCE) von 13,9 %. Es fördert die Kristallisation und verbessert die Leistung, ohne die Perowskitzusammensetzung zu verändern.
  • als kostengünstiges und nachhaltiges Elektrolyt für Hybridgeräte mit vollständig organischem Batterie-Superkondensator und maximaler Energiedichte
  • als Elektrolytzusatz für wässrige Zinkbatterien. Es trägt zur Verbesserung der Zyklusstabilität und der Kapazitätsretention bei.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Anima Ghosal et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 32(3), 314-320 (2004-02-24)
Ezetimibe [1-(4-fluorophenyl)-3(R)-[3-(4-fluorophenyl)-3(S)-hydroxypropyl]-4(S)-(4-hydroxyphenyl)-2-azetidinone] (Zetia; Schering-Plough, Kenilworth, NJ) is the first in a new class of cholesterol-lowering agents known as cholesterol absorption inhibitors. The objective of this study was to identify the isoform(s) of human liver and intestinal UDP-glucuronosyltransferase (UGT) enzymes responsible
Selective inhibition of benzyl ether hydrogenolysis with Pd/C due to the presence of ammonia, pyridine or ammonium acetate.
Sajiki H.
Tetrahedron Letters, 36(20), 3465-3468 (1995)
Reactions of phenanthraquinone and retenequinone with aldehydes and ammonium acetate in acetic acid solution1.
Steck EA and Day AR.
Journal of the American Chemical Society, 65(3), 452-456 (1943)
S Baron-Cohen et al.
Molecular psychiatry, 20(3), 369-376 (2014-06-04)
Autism affects males more than females, giving rise to the idea that the influence of steroid hormones on early fetal brain development may be one important early biological risk factor. Utilizing the Danish Historic Birth Cohort and Danish Psychiatric Central
Shi Hu et al.
Oncotarget, 6(3), 1695-1706 (2015-01-31)
Human epidermal growth factor receptors (HERs or ErbBs) play crucial roles in numerous cellular processes. ErbB2 is a key member of ErbB family, and its overexpression is recognized as a frequent molecular abnormality. In cancer, this overexpression correlates with aggressive
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf