Merck
516961
Sigma-Aldrich
Ammoniumformat
≥99.995% trace metals basis
Synonym(e):
Ameisensäure Ammoniumsalz
About This Item
Lineare Formel:
HCO2NH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.06
Beilstein:
3625095
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352107
eCl@ss:
39021903
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay:
≥99.995% trace metals basis
Form:
crystalline
Qualitätsniveau
Assay
≥99.995% trace metals basis
Form
crystalline
Verunreinigungen
≤50.0 ppm Trace Metal Analysis
mp (Schmelzpunkt)
119-121 °C (lit.)
Dichte
1.26 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
N.OC=O
InChI
1S/CH2O2.H3N/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);1H3
InChIKey
VZTDIZULWFCMLS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ammoniumformiatist ein Derivat von Ameisensäure, das verbreitet als Wasserstoffübertragungsreagensund Formylierungsmittel eingesetzt wird. Es wird auch zur Herstellung und Lagerung vonAmeisensäure verwendet.
Anwendung
Ammoniumformiat kann wie folgt verwendet werden:
  • Als Wasserstoffquelle bei der Reduktion von aromatischen Nitroverbindungen zu entsprechenden Aminoderivaten in Gegenwart von Cu-Nanopartikeln als Katalysator.
  • Als Formylierungsmittel für die Synthese von N-Formylaminosäureestern.
  • Als OH-Radikalfänger bei der Herstellung von nanokristallinen Uran- und/oder Thoriumoxiden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Günstig und leicht zugänglich
  • Stabil und nichttoxisch
  • Kann in Kombination mit Pd/C- undRaney-Nickel-Katalysator verwendet werden.
  • Kann leicht aus der Reaktionsmischung abgeschieden werden
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Tetrahedron Letters, 48, 1241-1241 (2007)
Yuchen He et al.
Analytical chemistry, 93(9), 4217-4222 (2021-02-23)
Mass spectrometry (MS) serves as the centerpiece technology for proteome, lipidome, and metabolome analysis. To gain a better understanding of the multifaceted networks of myriad regulatory layers in complex organisms, integration of different multiomic layers is increasingly performed, including joint
Nigora Mukhamedova et al.
Bio-protocol, 10(13), e3670-e3670 (2021-03-05)
Lipid rafts are distinct liquid-ordered domains of plasma membranes of most eukaryotic cells providing platform for signaling pathways. Lipid composition of rafts is critical for their structural integrity and for regulation of signaling pathways originating from rafts. Here we provide
Katrin A Becker et al.
Journal of neurochemistry, 154(6), 662-672 (2020-02-15)
A major dose-limiting side effect of docetaxel chemotherapy is peripheral neuropathy. Patients' symptoms include pain, numbness, tingling and burning sensations, and motor weakness in the extremities. The molecular mechanism is currently not understood, and there are no treatments available. Previously
Aaron G Wexler et al.
Cell reports, 36(10), 109683-109683 (2021-09-09)
Clostridioides difficile is the leading cause of nosocomial intestinal infections in the United States. Ingested C. difficile spores encounter host bile acids and other cues that are necessary for germinating into toxin-producing vegetative cells. While gut microbiota disruption (often by antibiotics)