Fortfahren mit
09691
Ammoniumacetat -Lösung
BioUltra, ~5 M in H2O
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,20
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 140,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 392,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COONH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021908
UNSPSC Code:
12161700
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
€ 72,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Hersteller von Diagnostika sollten Produkte einer anderen Qualität verwenden: SRE0035
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Level
product line
BioUltra
form
liquid
concentration
~5 M in H2O
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
pH
6.2-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
density
1.07 g/mL at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.015, λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES string
CC([O-])=O.[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Application
Ammonium acetate solution can be used to study molecular biology, biological buffers, reagents and DNA and RNA purification. Ammonium acetate solution has been used to study pharmacokinetic analysis of α and β epimers of glycyrrhetinic acid in rat plasma. Ammonium acetate solution has also been used in a study to develop a method for the simultaneous determination of aristolochic acids A and B in some Chinese herbals and traditional Chinese patent medicines.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A270609689A7330
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
grade
-
concentration
~5 M in H2O
concentration
7.5 M
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioUltra
product line
BioXtra
form
liquid
form
solution
form
solid
form
solid
density
1.07 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumacetat -Lösung
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Procedure and protocol for Anti Ago-RNA Immunoprecipitation from mammalian cells using the RIP kit
Annaelle Soubieux et al.
Journal of oncology pharmacy practice : official publication of the International Society of Oncology Pharmacy Practitioners, 26(2), 413-422 (2019-08-03)
The main objective was to determine the efficacy of various types of cleaning equipment and products after deliberate contamination with cyclophosphamide. The secondary objective was to test various cleaning scenarios using these equipment and products. The study had two phases:
Kerstin Berer et al.
Scientific reports, 8(1), 10431-10431 (2018-07-12)
The autoimmune neurological disease, Multiple Sclerosis (MS), have increased at alarming rates in the Western society over the last few decades. While there are numerous efforts to develop novel treatment approaches, there is an unmet need to identify preventive strategies.
Jessica Z Bereszczak et al.
Protein science : a publication of the Protein Society, 23(7), 884-896 (2014-04-10)
Hepatitis B virus core-antigen (capsid protein) and e-antigen (an immune regulator) have almost complete sequence identity, yet the dimeric proteins (termed Cp149d and Cp(-10)149d , respectively) adopt quite distinct quaternary structures. Here we use hydrogen deuterium exchange-mass spectrometry (HDX-MS) to
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F3257-25G04061838354464
09691-1L04061838168948
09691-100ML04061838657442
09691-250ML04061838176660
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf