Merck
A1542
Ammoniumacetat
Molecular Biology, ≥98%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CO2NH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.08
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39021908
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
211-162-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4186741
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
assay
≥98%
form
solid
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 1 g/mL, clear, colorless to faintly yellow
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNase, RNase and protease, none detected
storage temp.
room temp
SMILES string
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChI key
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
09689A7330A2706
Ammonium acetate Molecular Biology, ≥98%
A1542
Ammonium acetate
Ammonium acetate BioUltra, ≥99.0%
09689
Ammonium acetate
Ammonium acetate BioXtra, ≥98%
A7330
Ammonium acetate
assay
≥98%
assay
≥99.0% (calc. based on dry substance, T)
assay
≥98%
assay
-
grade
for molecular biology
grade
for molecular biology
grade
-
grade
for molecular biology
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
form
solid
form
solid
form
solid
form
solution
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
pH
6.5-7.5 (25 °C, 77.1 g/L)
pH
6.5-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
pH
-
pH
-
Application
  • A green analytical method for the simultaneous determination of 17 perfluoroalkyl substances (PFAS) in human serum and semen by ultra-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UPLC-MS/MS).: Diese Studie unterstreicht die Verwendung von Ammoniumacetat bei der Chromatographie als Teil einer umweltfreundlichen Analysemethode, wodurch die Sensitivität und Spezifität für Umweltkontaminanten in biologischen Proben verbessert werden (Di Giorgi et al., 2024).
  • Innovation of 6-sulfonamide-2H-chromene derivatives as antidiabetic agents targeting α-amylase, α-glycosidase, and PPAR-γ inhibitors with in silico molecular docking simulation.: Ammoniumacetat wird bei der Synthese und Analyse potenzieller Antidiabetika verwendet und beweist damit seinen Nutzen in der Arzneimittelforschung und pharmazeutischen Chemie (Thabet et al., 2024).
  • Regulation of Tetramethylpyrazine Formation by the Phenolics-Fenton Coupled Redox Cycling System.: Diese Arbeit untersucht die Rolle von Ammoniumacetat bei der Regulierung chemischer Reaktionen in der Lebensmittelchemie und die Auswirkungen auf die Aromaentwicklung und Lebensmittelsicherheit (Xu et al., 2024).
  • Simultaneous determination of unecritinib (TQ-B3101) and its active metabolite crizotinib in rat plasma by LC-MS/MS: An application to pharmacokinetic studies.: Hier wird Ammoniumacetat in der Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie verwendet, um die Analyse pharmazeutischer Verbindungen zu verbessern, was für das Verständnis des Wirkstoffmetabolismus und der Pharmakokinetik von entscheidender Bedeutung ist (Wang et al., 2024).
  • Combination of online hollow fiber liquid phase microextraction with smartphone-based sensing for in situ formaldehyde assay in fabric and wastewater samples.: Diese Arbeit zeigt die innovative Verwendung von Ammoniumacetat in der Umweltüberwachung und kombiniert es mit neuen Technologien zur Verbesserung der Nachweisfähigkeiten in komplexen Proben (Javadian et al., 2024).
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Loic Auderset et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 564351-564351 (2020-12-08)
Low-density lipoprotein receptor-related protein 1 (LRP1) is a large, endocytic cell surface receptor that is highly expressed by oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) and LRP1 expression is rapidly downregulated as OPCs differentiate into oligodendrocytes (OLs). We report that the conditional deletion
S Baron-Cohen et al.
Molecular psychiatry, 20(3), 369-376 (2014-06-04)
Autism affects males more than females, giving rise to the idea that the influence of steroid hormones on early fetal brain development may be one important early biological risk factor. Utilizing the Danish Historic Birth Cohort and Danish Psychiatric Central
Jean-François Daudelin et al.
Veterinary research, 42, 69-69 (2011-05-25)
This study evaluated the effect of the probiotics Pediococcus acidilactici and Saccharomyces cerevisiae boulardii on the intestinal colonization of O149 enterotoxigenic Escherichia coli harbouring the F4 (K88) fimbriae (ETEC F4) and on the expression of ileal cytokines in weaned pigs.
Nazish Ahmed et al.
Tissue engineering. Part A, 20(15-16), 2224-2233 (2014-03-13)
One of the factors preventing clinical application of regenerative medicine to degenerative cartilage diseases is a suitable source of cells. Chondrocytes, the only cell type of cartilage, grown in vitro under culture conditions to expand cell numbers lose their phenotype
Martijs J Jonker et al.
Nucleic acids research, 42(11), e94-e94 (2014-04-29)
Structural variations in genomes are commonly studied by (micro)array-based comparative genomic hybridization. The data analysis methods to infer copy number variation in model organisms (human, mouse) are established. In principle, the procedures are based on signal ratios between test and
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
A1542-250G04061835541959
A1542-2.5KG04061833342435
A1542-500G04061835541966
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf