Merck
T1850000
Tretinoin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Retinsäure, ATRA, Tretinoin, Vitamin-A-Säure, all-trans-Retinsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.44
Beilstein:
2057223
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP
API-Familie
tretinoin
Form
solid
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
180-181 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
InChIKey
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the authority of the issuing pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing pharmacopoeia.
Tretinoin is a medication used to treat a variety of skin conditions such as photodamaged skin, acne, etc. It is used as an anti-aging product and also as an oral treatment for leukemia.[1]
Anwendung
This European Pharmacopoeia reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
all−trans−Retinsäure (ATRA) ist ein Ligand sowohl für den Retinsäure-Rezeptor (RAR) als auch den Retinoid-X-Rezeptor (RXR). Gebundenes RAR und RXR fungieren als Transkriptionsfaktoren, die das Wachstum und die Differenzierung von normalen und malignen Zellen regulieren. Cytochrom P450 (CYP) katalysiert die 4-Hydroxylierung von ATRA. Retinsäure induziert die Differenzierung embryonaler Stammzellen in neuronale Zellen.
Ligand sowohl für den Retinsäure-Rezeptor (RAR) als auch den Retinoid-X-Rezeptor (RXR); induziert die Differenzierung embryonaler Stammzellen in neuronale Zellen.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tretinoin: The Active Retinoid Medication Used for Treatment of Acne Fast and Effectively (2019)
A rapid HPLC method for simultaneous determination of tretinoin and isotretinoin in dermatological formulations
Tashtoush BM, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 43(3) (2007)
Bogdan Jakiela et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 51(2), 229-241 (2014-03-05)
Human rhinoviruses (RVs) are a major cause of exacerbations in asthma and other chronic airway diseases. A characteristic feature of asthmatic epithelium is goblet cell metaplasia and mucus hypersecretion. Bronchial epithelium is also an important source of lipid mediators, including
Rie Saba et al.
Developmental biology, 389(2), 173-181 (2014-03-01)
Germ cell sex is defined by factors derived from somatic cells. CYP26B1 is known to be a male sex-promoting factor that inactivates retinoic acid (RA) in somatic cells. In CYP26B1-null XY gonads, germ cells are exposed to a higher level
Mathilde Raverdeau et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 192(7), 2953-2958 (2014-03-25)
Retinoic acid (RA) is produced by a number of cell types, including macrophages and dendritic cells, which express retinal dehydrogenases that convert vitamin A to its main biologically active metabolite, all-trans RA. All-trans RA binds to its nuclear retinoic acid