Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C. Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 187,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 803,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
SANT-1, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1nn(-c2ccccc2)c(C)c1\C=N\N3CCN(CC3)Cc4ccccc4
InChI
1S/C23H27N5/c1-19-23(20(2)28(25-19)22-11-7-4-8-12-22)17-24-27-15-13-26(14-16-27)18-21-9-5-3-6-10-21/h3-12,17H,13-16,18H2,1-2H3/b24-17+
InChI key
FOORCIAZMIWALX-JJIBRWJFSA-N
Application
- SANT-1 wurde verwendet: zur Behandlung von Zellen und zur Untersuchung der Wirkung einer SANT1-vermittelten Hemmung der Hedgehog-Signalübertragung[1]
- bei der Bildung funktionaler menschlicher Pankreas-β-Zellen in vitro[2]
- zur Behandlung von anaplastischen Lymphomkinase(ALK)-positiven anaplastischen großzelligen Lymphomzellen2 und chronischen lymphozytären Leukämiezellen3 mit SANT-1-induziertem Zelltod
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SANT-1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How long and at what temperature can be stored the aliquotes?