Fortfahren mit
R7632
Retinol
synthetic, ≥95% (HPLC), (Powder or Powder with Lumps)
Retinol
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Axerophthol, Vitamin A, Vitamin A1, Vitamin-A-alkohol, all-trans-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,80
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 204,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 292,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 493,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.45
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058018
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
200-683-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
403040
€ 69,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
(Powder or Powder with Lumps)
specific activity
~2700 U/mg
technique(s)
HPLC: suitable
color
yellow to very dark yellow, to Very Dark Orange
mp
61-63 °C (lit.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C(C)CCC1
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
InChI key
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
General description
Retinol oder Vitamin A ist ein primärer Alkohol und die primäre zirkulierende Form von Vitamin A. Es ist biologisch inaktiv. Retinol oder All-trans-Retinol ist ein 20 Kohlenstoffatome enthaltendes Molekül mit Cyclohexenylring, einer Seitenkette mit vier Doppelbindungen (in Trans-Konfiguration) und einer Alkoholgruppe am Ende.
Application
Retinol wurde verwendet:
  • für die Synthese von All-trans-Retinsäure in HepG2-Zellen
  • zur Untersuchung der Wirkung von Retinol auf das Wachstum normaler Kolonzellkulturen der Maus als Organoiden
  • als Standard für die Bestimmung von Vitamin A in Zellen
  • als eine Komponente des chemisch definierten Mediums für eine Hodenorgankultur und Spermatogenese in vitro.
Biochem/physiol Actions
Retinol und dessen Derivate haben Anti-Aging-Eigenschaften. Darüber hinaus wirkt es als Antifalten-Mittel. Aufgrund seiner Photoinstabilität und seinem Hautreizungspotenzial wird es jedoch nur selten in Kosmetikrezepturen verwendet.. Retinol wird für die Behandlung von Dermatosen, einschließlich Lichtalterung, verwendet. Ein Mangel wurde mit der Entstehung von Xerose und follikulärer Hyperkeratose in Verbindung gebracht.
Retinol ist eine Vorstufe von aktiven Retinoiden. Es wird zu Retinaldehyd umgewandelt und anschließend zu Retinsäure. Die Retinsäuren All-trans und 9-cis sind Liganden für nukleäre Rezeptoren, Retinsäurerezeptoren (RAR) und Retinoid-X-Rezeptoren (RXR). Diese Rezeptoren sind transkriptionelle Regulatoren verschiedener Gene.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Vor Licht schützende Glasflasche.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1777295144R5754
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
form
(Powder or Powder with Lumps)
form
(Powder or Crystal with Lumps)
form
(Powder or Powder with Lumps)
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Retinol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. The certificate specifies a storage temperature of -20°C; are there any criteria for temperatures above or below that temperature?
    1 answer
    1. For Sigma-Aldrich products where long-term storage is advised as freezer, our labels indicate -20C. Typically freezer facilities that are used to store these products are thermostatically temperature controlled to within -10 to -25 C. This matches the recommended range indicated in the USP as freezer.
      Helpful?
  2. Is the exact weight of the substance defined in the certificate? If the answer is no, can you determine/guarantee a deviation range of the the item weight?
    1 answer
    1. The overfill tolerance for this product varies depending on the pack size. For 25 mg, the overfill tolerance is +1.0 mg. For 100 mg, the overfill tolerance is +5 mg. For 250 mg, the overfill tolerance is +10 mg. For 500 mg, the overfill tolerance is +25 mg. For 1 g, the overfill tolerance is +0.05 g.
      Helpful?
  3. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  4. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Farmington, CT
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Reliable and fast
    The product is of high quality, and works to my satisfaction. The delivery was fast.
    Helpful?