Wichtige Dokumente
S7920
Natriumfluorid
BioXtra, ≥99%
Synonym(e):
NaF, Natrium fluoride, Sodium monoflouride
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1.4 mmHg ( 0 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥99%
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
mp (Schmelzpunkt)
993 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.03%
Kationenspuren
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.02%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.1%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- as a source of fluoride ions, to analyse its impact on spermatogenesis and capacitation in vitro[1]
- as an additive in the extraction buffer for the isolation of nuclei, cytoplasmic and nuclear proteins[2]
- as a component of lysis buffer for the lysis of human ovarian adenocarcinoma OVCAR3 cells[3]
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)