Merck
67414
Natriumfluorid 0,5 M -Lösung
Synonym(e):
Natriumfluorid -Lösung, Additiv-Screening-Lösung 19/Kit-Nr. 78374
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NaF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
41.99
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
density
1.02 g/mL at 20 °C, 1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[F-].[Na+]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Application
Natriumfluorid (NaF) wird als Komponente von Folgendem verwendet:
  • Extraktionspuffer zum Extrahieren von Proteinen aus Nicotiana benthamiana-Blatt
  • Säugetiergewebe-Lysepuffer zum Homogenisieren von Mäusehirn
  • Lysepuffer zum Lysen von Caenorhabditis elegans zum Extrahieren von Proteinen
Biochem/physiol Actions
Natriumfluorid (NaF) wird als Hauptbestandteil von Zahncreme, Mundspülung und Mundwasser verwendet. Es wird als Pestizid für die Kontrolle von Larven und Insekten in Scheunen, Lagerhallen, Häusern und Lagerbereichen eingesetzt. NaF dient auch als Esteraseinhibitor.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)