Merck
S1340000
Stearinsäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Heptadecancarbonsäure, C18: 0, Cetylessigsäure, NSC 25956, NSC 261168, Octadecansäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)16COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.48
Beilstein:
608585
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdruck
1 mmHg ( 173.7 °C)
API-Familie
stearic acid
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
361 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
67-72 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChIKey
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Stearic acid EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Piret Arukuusk et al.
Biochimica et biophysica acta, 1828(5), 1365-1373 (2013-01-30)
Harnessing of a branched structure is a novel approach in the design of cell-penetrating peptides and it has provided highly efficient transfection reagents for intracellular delivery of nucleic acids. The new stearylated TP10 analogs, NickFects, condense plasmid DNA, splice correcting
T A Doran et al.
American journal of obstetrics and gynecology, 133(3), 302-307 (1979-02-01)
Lecithin/sphingomyelin (L/S) ratio, creatinine, percentage of lipid-positive cells, palmitic acid, palmitic acid/stearic acid (P/S) ratio, and total cortisol were analyzed as tests for fetal maturity and fetal pulmonary maturity in 164 samples of amniotic fluid from 121 patients. Fifty samples
S M Grundy
The American journal of clinical nutrition, 60(6 Suppl), 986S-990S (1994-12-01)
Stearic acid is a long-chain saturated fatty acid. However, in contrast with other saturated fatty acids, stearic acid apparently does not raise serum cholesterol concentrations. Studies carried out three decades ago provided strong suggestive evidence that this was the case.
A M Turpeinen et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 18(2), 316-322 (1998-03-04)
The effects of stearic acid (C18:0) and trans-fatty acids (trans-FAs) on measures of platelet function and prostacyclin (PGI2) production are poorly understood in humans. In this controlled dietary study, platelet function and endothelial PGI2 production were studied in healthy humans
Ulla Hoppu et al.
Journal of pediatric gastroenterology and nutrition, 41(3), 335-338 (2005-09-01)
Breast milk fatty acids may have immunomodulatory properties related to the development of atopic disease. The aim of this study was to assess the impact of the breast milk fatty acid composition on the development of atopic dermatitis (AD) in