Merck
P2660000
Povidon
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Polyvinylpyrrolidon, PVP, Polyvidon, Povidon
About This Item
Lineare Formel:
(C6H9NO)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
povidone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChIKey
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Povidone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Polyvinylpyrrolidon ist eine Komponente der Denhardt-Lösung und ist in einer Konzentration von 1% (G/V) in der Standard 50X Stammlösung enthalten.
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K Yamashita et al.
Die Pharmazie, 68(1), 54-57 (2013-03-01)
The fullerene C60 is used in consumer products such as cosmetics owing to its antioxidative effects and is being developed for nanomedical applications. However, knowledge regarding the safety of fullerene C60, especially after oral administration, is sparse. Here, we examined
S Fardindoost et al.
Nanotechnology, 24(13), 135201-135201 (2013-03-13)
In this paper we present experimental results describing electrical readout of the mechanical vibratory response of graphene-doped fibers by employing electrical actuation. For a fiber resonator with an approximate radius of 850 nm and length of 100 μm, we observed a resonance
Huan-Xiang Zhou
FEBS letters, 587(5), 394-397 (2013-01-29)
Recently a polymer crowder and two protein crowders were found to have opposite effects on the folding stability of chymotrypsin inhibitor 2 (CI2), suggesting that they interact differently with CI2. Here we propose that all the macromolecular crowders act similarly
Liyun Ren et al.
Nanoscale, 5(6), 2337-2345 (2013-02-09)
PLLA fibrous tissue scaffolds with controlled fiber nanoscale surface roughness are fabricated with a novel centrifugal jet spinning process. The centrifugal jet spinning technique is a highly efficient synthesis method for micron- to nano-sized fibers with a production rate up
Chun-Mei Zhao et al.
Environmental toxicology and chemistry, 32(4), 913-919 (2013-01-25)
The toxicity of manufactured silver nanoparticles (AgNPs) has been widely studied, but the influence of AgNPs on the major ions (such as sodium [Na] and calcium [Ca]) regulations are unknown. In the present study, a freshwater cladoceran Daphnia magna was