Fortfahren mit
73297
Stearinsäure 50
tested according to Ph. Eur.
Synonym(e):
Palmitinsäure – Stearinsäuremischung, Acidum stearicum 50, Fettsäuren C16–18, Stearinsäure – Palmitinsäuremischung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-928-5
Beilstein/REAXYS Number:
608585
MDL number:
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
palm oil
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
assay
≥90% (sum of steric acid and palmitic acid)
form
liquid
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChI key
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Gemisch aus Fettsäuren, vorwiegend Stearin- und 40-60% Palmitinsäure (gem. Ph Eur)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P351256939885775
biological source
palm oil
biological source
plant (vegetable)
biological source
-
biological source
synthetic
assay
≥90% (sum of steric acid and palmitic acid)
assay
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
functional group
-
functional group
ester
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
form
liquid
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)