Merck
G6404
Sigma-Aldrich
D-(+)-Galactose
BioXtra, ≥99% (HPLC)
Synonym(e):
Galactose
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
Beilstein:
1724619
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Biologische Quelle
bovine milk
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioXtra
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.1%
pH-Wert
5.0-7.0 (20 °C, 1 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 1 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChIKey
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Galactose ist ein einfaches Monosaccharid, das als Energiequelle und essenzielle Komponente von Glykolipiden und Glykoproteinen dient. Galactose trägt durch ihre Umwandlung zu Glucose durch Enzyme, die den Leloir-Signalweg ausmachen, zum Energiestoffwechsel bei. Defekte in Genen, die diese Proteine kodieren, führen zu der Stoffwechselstörung Galaktosämie.
Sonstige Hinweise
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Poonam Bheda et al.
Molecular cell, 78(5), 915-925 (2020-05-12)
Transcriptional memory of gene expression enables adaptation to repeated stimuli across many organisms. However, the regulation and heritability of transcriptional memory in single cells and through divisions remains poorly understood. Here, we combined microfluidics with single-cell live imaging to monitor
Michelle P Christie et al.
PloS one, 9(4), e95024-e95024 (2014-04-17)
Glycosylation of biopharmaceuticals can mediate cell specific delivery by targeting carbohydrate receptors. Additionally, glycosylation can improve the physico-chemical (drug-like) properties of peptide based drug candidates. The main purpose of this study was to examine if glycosylation of the peptide enkephalin
L Mortimer et al.
Mucosal immunology, 7(4), 829-841 (2013-11-21)
Entamoeba histolytica (Eh) is an extracellular protozoan parasite of the human colon, which occasionally breaches the intestinal barrier. Eradicating ameba that invades is essential for host survival. A defining but uncharacterized feature of amebic invasion is direct contact between ameba
Sofie H Møller et al.
Frontiers in immunology, 11, 1968-1968 (2020-08-28)
Immune surveillance of cancer cells is facilitated by the Natural Killer Group 2D (NKG2D) receptor expressed by different lymphocyte subsets. It recognizes NKG2D ligands that are rarely expressed on healthy cells, but upregulated by tumorigenesis, presenting a target for immunological
Tse-Kai Fu et al.
Marine drugs, 17(6) (2019-06-19)
More than 80% of infectious bacteria form biofilm, which is a bacterial cell community surrounded by secreted polysaccharides, proteins and glycolipids. Such bacterial superstructure increases resistance to antimicrobials and host defenses. Thus, to control these biofilm-forming pathogenic bacteria requires antimicrobial