Fortfahren mit
49139
D-(+)-Glukose
BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
D-(+)-Glucose
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonym(e):
Dextrose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 60,20
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 504,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
€ 60,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
BioUltra
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
form
powder
optical activity
[α]20/D +53±2°, 3 hr, c = 10% in H2O
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
color
white
pH
5.0-7.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
150-152 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.10, λ: 280 nm Amax: 0.10
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
storage temp.
room temp
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
Other Notes
Neutralisiert die Wachstumshemmung durch Myxothiazol in Saccharomyces cerevisiae, Mucor hiemalis und Candida albicans; Komponente der flüssigen stationären Phase bei der GLC-Trennung von Nitroxylen- und Xylenol-Isomeren.
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G5146G7021RDD016
description
BioUltra, anhydrous, ≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
description
Hybri-Max, powder, BioReagent, suitable for hybridoma
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, suitable for plant cell culture, ≥99.5%
description
≥99.5% (anhydrous), free-flowing, Redi-Dri
grade
anhydrous
grade
Hybri-Max
grade
-
grade
-
assay
≥99.5% (sum of enantiomers, HPLC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5% (anhydrous)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
solubility
H2O: 2g + 15 mL (Tested)
solubility
water: 0.1333 g/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glukose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review