If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 76,00 |
500 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 293,00 |
1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 505,00 |
5 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.000,00 |
Über diesen Artikel
biological source
bovine (Ruminant- Cow, Ox, Buffalo)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, cell based assay: suitable
color
white to off-white
useful pH range
5.0-7 (25 °C, 180 g/L)
mp
168-170 °C (lit.)
solubility
water: 180 g/L at 20 °C (68 °F )
application(s)
cell analysis
genomic analysis
life science and biopharma
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
General description
Darüber hinaus ist Galactose ein grundlegender Bestandteil der Disaccharids Laktose und wird durch Hydrolyse von β-Galactosidase-Enzymen freigesetzt, was eine entscheidende Rolle beim Überleben und bei der Virulenz von Bakterien spielt. In Escherichia coli wird Galactose über den Leloir-Weg verwendet, wobei β-D-Galactose als Kohlenstoffquelle dient und β-D-Galactose zur biosynthetischen Glykosylierung die Synthese von UDP-Galactose induziert. Galactose findet Anwendungen in der Erforschung von Stoffwechselstörungen wie Galaktosämie und dient als Substrat für Enzyme, die am Galactose-Katabolismus beteiligt sind. Dadurch ist sie eine wertvolle Komponente des Markierungspuffers der Galactosyltransferase und ein Zusatz in MRS-Bouillon für das Wachstum thermophiler Laktobazillen.
Application
- als Zusatz zu SGal-Medien zum Kultivieren von Hefestämmen zum Untersuchen der Rolle von verschiedenen Ssa-Hitzeschockprotein(Hsp70)-Isoformen in Hsp90-Chaperonfunktionen
- als Kohlenstoffquelle im Biolog (MT2) Mikrotiterplatten-Assay zum Prüfen der Fähigkeit von Isolaten, Kohlenstoffsubstrate zu nutzen
- zum Einleiten der Expression der Fusion von Membranprotein und grün fluoreszierendem Protein (GFP) in Hefe
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Ideal für die Forschung in den Bereichen Metabolomik, Biochemie und Zellbiologie
- Vielseitig und anpassbar für eine Vielzahl von Labor- und Forschungsanwendungen
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, cell based assay: suitable | technique(s) - | technique(s) IR spectroscopy: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| biological source bovine (Ruminant- Cow, Ox, Buffalo) | biological source - | biological source - | biological source - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay - | assay - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| solubility water: 180 g/L at 20 °C (68 °F ) | solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility H2O: soluble 180 g/L at 20 °C | solubility - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Galactose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Hi, What is the shelf-life of a 1 M aqueous galactose solution at refrigerated storage?
1 answer-
Unfortunately, the solution stability of this product in refrigerated temperature has not been determined for this product.