Wichtige Dokumente
G5388
D-(+)-Galactose
≥99% (HPLC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonym(e):
Galactose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥99% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
≤0.1% glucose
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
5.0-7.0 (25 °C, 180 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
168-170 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL
Kationenspuren
Mn: ≤50 ppb
SMILES String
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChIKey
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?