Merck
92732
Supelco
Trimethylsulfoniumhydroxid -Lösung
~0.25 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur
Synonym(e):
TMSH
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3S(OH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
94.18
Beilstein:
3910286
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
LiChropur
Qualitätsniveau
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
Verpackung
pkg of 10 × 1 mL
Konzentration
~0.25 M in methanol
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[OH-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.H2O/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
MDTPTXSNPBAUHX-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Trimethylsulfoniumhydroxid (TMSH) ist ein Methylierungsreagenz. Es kann durch Auflösen von Trimethylsulfoniumiodid in einem Lösungsmittel aus Methanol und Wasser und anschließender Weiterbehandlung mit Silberoxid hergestellt werden.[1]
Anwendung
TMSH-Lösung wurde als derivatisierender Wirkstoff in einer Studie zur Bestimmung der Fettsäuren in Milchproben unter Anwendung der Thermochemolyse-Gaschromatographie-Massenspektrometrie verwendet.[2]
Sonstige Hinweise
Reagens für die Methylierung von Nukleophilen, z.B. Karbonsäuren, Alkoholen, Thiolen, N-Heterozyklen[3][4]; Schnelles Derivatisieren von Säuren für die GC Analyse mittels schnellem Vorsäulen-Umesterung von Glyceriden[5][6]
Rechtliche Hinweise
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Zielorgane
Eyes,Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Raimund Nagel et al.
Organic & biomolecular chemistry, 15(36), 7566-7571 (2017-09-01)
Bacteria can produce gibberellin plant hormones. While the bacterial biosynthetic pathway is similar to that of plants, the individual enzymes are very distantly related and arose via convergent evolution. The cytochromes P450 (CYPs) that catalyze the multi-step oxidation of the
K. Yamauchi et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 638-638 (1979)
Narges Yazdekhasti et al.
Molecular nutrition & food research, 60(2), 358-368 (2015-10-27)
The protective effect of fish consumption on the cardiovascular system has primarily been ascribed to n-3 fatty acids, but data investigating the vascular effects of fish protein consumption are scarce. This study aimed to investigate the vascular impact of fish
Lidia Lipińska et al.
Probiotics and antimicrobial proteins, 10(2), 186-200 (2017-11-08)
The antifungal activity of Lactobacillus pentosus ŁOCK 0979 depends both on the culture medium and on the fungal species. In the control medium, the strain exhibited limited antagonistic activity against indicator food-borne molds and yeasts. However, the supplementation of the
Sandra Meyer et al.
Journal of animal science and biotechnology, 11, 20-20 (2020-03-12)
The hypothesis was tested that insect meal (IM) as protein source influences intermediary metabolism of growing pigs. To test this, 30 male, 5-week-old crossbred pigs were randomly assigned to 3 groups of 10 pigs each with similar body weights (BW)