Fortfahren mit
H5149
Heneicosansäure
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,50
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)19COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.56
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-113-3
Beilstein/REAXYS Number:
1711889
MDL number:
€ 45,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥99% (capillary GC)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
74-75 °C (lit.)
application(s)
food and beverages
format
neat
functional group
carboxylic acid
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C21H42O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21(22)23/h2-20H2,1H3,(H,22,23)
InChI key
CKDDRHZIAZRDBW-UHFFFAOYSA-N
Application
Heneicosanoic acid has been used as an internal standard in the analysis of fatty acid and conjugated linoleic acid isomers in meat samples using gas chromatography (GC) technique.
Heneicosanoic acid is used as an internal standard to quantify the methyl esters in fat extract from animal samples using chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
682776217462160
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid, oleic acid
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)