Fortfahren mit
1.06839
Sodalime pellets with indicator
for analysis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 436,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.860,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12352319
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
loss
13.0 - 18.0% loss on drying, (105°C)
color
, Passes test
particle size
2-5 mm, coeff var ≥95%
capacity
≥25 % absorption capacity (CO2)((method NF XVII))
bulk density
75 g/100 mL
suitability
passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.067331.047641.00543
particle size
2-5 mm, coeff var ≥95%
particle size
1-2.5 mm
particle size
-
particle size
0.1-1.6 mm
loss
13.0 - 18.0% loss on drying, (105°C)
loss
-
loss
-
loss
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
bulk density
75 g/100 mL
bulk density
750 kg/m3
bulk density
-
bulk density
300 kg/m3
color
, Passes test
color
-
color
-
color
-
suitability
passes test
suitability
-
suitability
-
suitability
-
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c