Merck
44504
Supelco
Dowex 50W X8 Ion Exchange Resin
hydrogen form, 16-50 mesh, strongly acidic
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
Dowex 50W X8, hydrogen form, strongly acidic, 16-50 mesh
Beschreibung
cross-linkage 8%
Qualitätsniveau
Form
beads
Feuchtigkeit
50-58%
Methode(n)
LPLC: suitable
Matrix
styrene divinylbenzene (gel)
Aktive Matrixgruppe
sulfonic acid functional group
Partikelgröße
16-50 mesh
Kapazität
1.1 meq/mL by wetted bed volume
Trenntechnik
cation exchange
InChI
1S/C10H12.C10H10.C8H8/c2*1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h3,5-8H,1,4H2,2H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChIKey
NWUYHJFMYQTDRP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
auch HCR-W genannt
Anwendung
Die Dowex 50WX8(HCR-W)-Wasserstoffform wird wie folgt verwendet:
  • Als Abstreifharz; kann bei Erschöpfung mit 0,25 N Schwefelsäure regeneriert werden.
  • Als Katalysator.
  • Als Entionisierungsüberstandfraktionsproben für die Papierchromatografie.
Die Dowex 50WX8-Wasserstoffform kann in Trennmedium für Dünnschicht-, Papier- und LPL-Chromatografie eingesetzt werden.
Rechtliche Hinweise
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Novel ion exchange chromatographic method using conductimetric detection.
Small, Hamish, Timothy S. Stevens, and William C. Bauman.
Analytical Chemistry, 47, 1801-1809 (1975)
Chemical composition and ultrastructure of wild-type and white mutantAspergillus nidulans conidial walls.
Claverie-Martin, Felix, Maria R. Diaz-Torres, and Michael J. Geoghegan.
Current Microbiology, 16, 281-287 (1988)
Hydrogen generation from hydrolysis of sodium borohydride using Ni-Ru nanocomposite as catalysts.
Liu, Cheng-Hong, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34, 2153-2163 (2009)