Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 110,00 |
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Form:
pellets
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
p.a.
Quality Level
form
pellets
quality
with indicator
loss
13-18% loss on drying, 105 °C
particle size
2-5 mm
pH
7-14
capacity
≥27 % absorption capacity (CO2)
bulk density
~75 g/100 mL
SMILES string
[OH-].[Na+].O=[Ca]
InChI
1S/Ca.Na.H2O.O/h;;1H2;/q;+1;;/p-1
InChI key
HUAUNKAZQWMVFY-UHFFFAOYSA-M
General description
Die Wirkung von Kalknatron auf den Abbau von Sevofluran wurde untersucht. Die Abbauprodukte wurden auf ihre Toxizität untersucht.[1]
Natronkalk ist eine Mischung aus Calciumhydroxid und Natrium- oder Kaliumhydroxid. Wenn er nicht in verschlossenen Behältern gelagert wird, zerfällt er schnell aufgrund der Aufnahme von Kohlenstoffdioxid und Wasser. In Laboren wird er außerdem als Trocknungsmittel eingesetzt.
Application
Natronkalk kann wie folgt verwendet werden:
- Als Hydrolysereagens bei der Synthese von Bentazon aus isotonischem Anhydrid.
- Bei der Überwachung des CO2-Ausstroms aus Feldböden.
- Bei der direkten Messung von gelöstem CO2 (Kohlenstoffdioxid) in übersättigtem Wasser.
Kalknatron kann zur Umwandlung von α-Aminosäuren in primäre Amine verwendet werden.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form pellets | form granular | form granular | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade p.a. | grade - | grade - | grade - |
| pH 7-14 | pH - | pH - | pH - |
| quality with indicator | quality - | quality - | quality - |
| particle size 2-5 mm | particle size +100 mesh | particle size 1-2.5 mm | particle size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natronkalk
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
M Morio et al.
Anesthesiology, 77(6), 1155-1164 (1992-12-01)
Sevoflurane previously has been reported to undergo extensive degradation in the presence of soda lime. To more completely characterize the extent and significnce of this reaction, we studied degradation of sevoflurane with and without soda lime, as well as the
Farah Mohammadesmaeili et al.
Water environment research : a research publication of the Water Environment Federation, 82(4), 342-350 (2010-05-04)
Lime and soda-ash softening of reclaimed water reverse osmosis concentrates as a pretreatment step for concentration by seawater reverse osmosis was the focus of this study. The objectives were removal of the potential fouling minerals of calcium, magnesium, and silica
L Esteban-Tejeda et al.
Nanotechnology, 20(50), 505701-505701 (2009-11-13)
A low melting point soda-lime glass powder containing copper nanoparticles with high antibacterial (against gram-positive and gram-negative bacteria) and antifungal activity has been obtained. Sepiolite fibres containing monodispersed copper nanoparticles (d(50) approximately 30 +/- 5 nm) were used as the
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 72073-1KG | 04061832855899 |