Merck
293008
Sigma-Aldrich
Trimethylsulfoxoniumchlorid
98%
Synonym(e):
NSC 221182
Größe auswählen
5 G
€ 127,00
€ 127,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 127,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3S(Cl)O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.62
Beilstein:
4549927
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 127,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
226-229 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
sulfoxide
SMILES String
[Cl-].C[S+](C)(C)=O
InChI
1S/C3H9OS.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
KQYWHJICYXXDSQ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Precursor to dimethyloxosulfonium methylide.
Reactant involved in:
  • Polymerization of ylides
  • X-H insertion
  • One-pot sequential addition
  • Cyclopropanation of enones
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)