Fortfahren mit
1.06733
Natronkalk
with indicator, granules ~ 1 - 2.5 mm
Synonym(e):
Natriumkalkgranulat; Calciumnatriumcarbonat; Natronkalk
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 87,80
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 396,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
12352402
€ 87,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
granular
matrix
calcium hydroxide base material
particle size
1-2.5 mm
bulk density
750 kg/m3
storage temp.
no temp limit
Application
Natronkalk (Atemkalk) ist ein Gemisch aus NaOH und CaO. Er wird als ausgezeichnetes Trocknungs- oder Trockenmittel in verschiedenen Industrien eingesetzt. Er dient auch als CO2-Absorber.
Analysis Note
Identität: entspricht
CO₂-Aufnahmekapazität (gemäß NF): ≥ 25 %
Schüttdichte: ca. 85
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)