238988
Drierit™
with indicator, 8 mesh
Synonym(e):
Calciumsulfat, Gypsum
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
chunks
Partikelgröße
8 mesh
SMILES String
[Ca++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ca.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
- Zweikernige nickelkatalysierte asymmetrische vinylogige Reaktion nach dem Mannich-Typ von α, β-ungesättigten γ-Butyrolactam und N-Boc-Iminen zur Synthese von vinylogigen Mannich-Addukten.
- Katalytische Epoxidierung von Propylenglycolacetaten zu Propylenoxid.
- Seltenerd-Alkalimetall-Heterobimetallkomplex-katalysierte enantioselektive Aza-Michael-Addition von Alkoxylaminen an α, β-ungesättigte Carbonylverbindungen zur Synthese von β-Aminocarbonyl-Verbindungen.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable